Learn More
Brady™ Marqueurs de câbles B-7643 pour BBP33
Code produit 17434732 Tous les produits Brady Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
750 étiquettes
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
17434732 750 étiquettes 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 17434732 Fournisseur Brady™ Code fournisseur 197481
En stock
Étiquette en polyuréthane en polyéther thermoplastique série B33 pour câbles.
  • Aucun ajout d’halogènes
  • Excellentes propriétés de sécurité-incendie
  • Faibles émissions de fumée
Specifications
Autoclavable Non autoclavable
Type d’adhésif Non adhésif
Couleur Blanc
Finition Mat
Matériau Polyuréthane en polyéther thermoplastique
Print Technology Transfert thermique
Stérilité Non stérile
À utiliser avec (application) Étiquetage des données et des télécommunications, étiquetage des fils et des câbles
À utiliser avec (équipement) Imprimante d’étiquettes et de panneaux BBP™33, imprimantes d’étiquettes industrielle BradyPrinter i3300 et i5300
Répétition horizontale (métrique) 60 mm
Étiquettes par rangée 1
Température min. de fonctionnement (métrique) -40°C
Quantité 750 étiquettes
Forme Rectangle
Plage de températures (métrique) -40°C à +90°C
Épaisseur (métrique) 0,45 mm
Répétition verticale (métrique) 15,1 mm
Largeur (métrique) 60 mm
Hauteur (métrique) 10 mm
Alternate Part Number B33-60x10-7643-WT