Learn More
b-AP15, MedChemExpress
Code produit 16493396
Encompass_Preferred
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 mg
25 mg
50 mg
100 mg
200 mg
500 mg
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
16493396 25 mg
16492097 50 mg
16431116 200 mg
16426386 100 mg
16421716 500 mg
16405958 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Code produit 16493396 Fournisseur Medchem Express Code fournisseur HY13989
 Article restreint
Expédition estimée: 30-11-2026
MedChemExpress b-AP15 is a specific inhibitor of the deubiquitinating enzymes UCHL5 and Usp14.
b-AP15 is a specific inhibitor of the deubiquitinating enzymes UCHL5 and Usp14.
Spécification
Nom chimique ou matériau b-AP15
CAS 1009817-63-3
Couleur Jaune
Notes de qualité de la pureté Research
Formule moléculaire C22H17N3O6
Quantité 25 mg
Synonyme NSC 687852
Informations sur la solubilité DMSO : 20 mg/mL (47.69 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C1/C(CN(C(C=C)=O)C/C1=C\C2=CC=C([N+]([O-])=O)C=C2)=C/C3=CC=C([N+]([O-])=O)C=C3
Poids moléculaire (g/mol) 419.39
Poids de la formule 419.39
Pourcentage de pureté 98.09%
Qualité Research
Forme physique Solid
À utiliser avec (application) Cancer-programmed cell death