Learn More
β-(Benzylamino)propionitrile, TRC
Code produit 30336852
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
50 g
Conditionnement:
50g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30336852 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30336852 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCB22489050G
 Article restreint
Expédition estimée: 10-12-2026
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau beta-(Benzylamino)propionitrile
CAS 706-03-6
Formule moléculaire C10H12N2
Quantité 50 g
Synonyme (2-Cyanoethyl)(phenylmethyl)amine, 3-(Benzylamino)propanenitrile, 3-(Benzylamino)propionitrile, 3-[(Phenylmethyl)amino]propanenitrile, Benzyl(2-cyanoethyl)amine, N-(2-Cyanoethyl)benzylamine, N-Benzyl-2-cyanoethylamine, 3-(Benzylamino)propionitrile
Formule InChI InChI=1S/C10H12N2/c11-7-4-8-12-9-10-5-2-1-3-6-10/h1-3,5-6,12H,4,8-9H2
SMILES N#CCCNCc1ccccc1
Nom IUPAC 3-(benzylamino)propanenitrile
Poids moléculaire (g/mol) 160.22
Poids de la formule 160.1