Learn More
bD-glucosamine pentaacétate, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | beta-D-Glucosamine Pentaacetate |
| CAS | 7772-79-4 |
| Formule moléculaire | C16 H23 N O10 |
| Quantité | 25 g |
| Synonyme | β-D-Glucopyranose, 2-(acetylamino)-2-deoxy-, 1,3,4,6-tetraacetate, Glucopyranose, 2-acetamido-2-deoxy-, 1,3,4,6-tetraacetate, β-D- (8CI), 1,3,4,6-Tetra-O-acetyl-N-acetyl-β-D-glucosamine, 2-Acetamido-1,3,4,6-tetra-O-acetyl-2-deoxy-β-D-glucopyranose, 2-Acetamido-2-deoxy-1,3,4,6-tetra-O-acetyl-β-D-glucopyranose, 2-Acetamido-2-deoxy-β-D-glucopyranose 1,3,4,6-tetraacetate, N-Acetyl-β-D-glucosamine tetraacetate, NSC 224432 |
| Formule InChI | InChI=1S/C16H23NO10/c1-7(18)17-13-15(25-10(4)21)14(24-9(3)20)12(6-23-8(2)19)27-16(13)26-11(5)22/h12-16H,6H2,1-5H3,(H,17,18)/t12-,13-,14-,15-,16-/m1/s1 |
| SMILES | CC(=O)N[C@H]1[C@H](OC(=O)C)O[C@H](COC(=O)C)[C@@H](OC(=O)C)[C@@H]1OC(=O)C |
| Nom IUPAC | [(2R,3S,4R,5R,6S)-5-acétamido-3,4,6-triacétyloxyoxan-2-yl]acétate de méthyle |
| Poids moléculaire (g/mol) | 389.35 |
| Poids de la formule | 389.1322 |