Learn More
Lonza™ b-G-Blocker
Code produit 11660301
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 x 5 ml
Conditionnement:
1 kit
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11660301 5 x 5 ml 1 kit
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 11660301 Fournisseur Lonza™ Code fournisseur N190
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    598.00€
    458.49€ / 1 kits
    Économisez 139.51€
    23% de réduction
 Article restreint
Expédition estimée: 03-12-2026
Bloqueur de glucane pour éviter les résultats faux positifs dans les dosages LAL.
  • Bloqueur de glucane pour éviter les résultats faux positifs dans les dosages LAL.
  • Quelques exemples de sources de glucane incluent les levures et les matières cellulosiques, y compris les filtres d’hémodialyse.
  • Le produit peut être utilisé avec n’importe lequel de nos dosages LAL.Remarque :Les produits LAL de caillot sur gel PYROGENT™ ne nécessitent généralement pas de ß-G-Blocker.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Dosages Dosages LAL
Format Flacons
À utiliser avec (application) Blocage des glucanes pour les dosages LAL
Quantité 5 x 5 ml