Learn More
b-Ionone, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | beta-Ionone |
| CAS | 79-77-6 |
| Notes de qualité de la pureté | GC |
| Formule moléculaire | C13 H20 O |
| Quantité | 25 g |
| Synonyme | (E)-beta-Ionone, 3-Buten-2-one, 4-(2,6,6-trimethyl-1-cyclohexen-1-yl)-, (3E)-, 3-Buten-2-one, 4-(2,6,6-trimethyl-1-cyclohexen-1-yl)-, (E)- (8CI), (3E)-4-(2,6,6-Trimethyl-1-cyclohexen-1-yl)-3-buten-2-one, (E)-4-(2,6,6-Trimethyl-1-cyclohexen-1-yl)-3-buten-2-one, (E)-4-(2,6,6-Trimethylcyclohex-1-enyl)but-3-en-2-one, (E)-β-Ionone, Ionone beta, trans-β-Ionone, trans-β-Lonone, β-Ionone |
| Formule InChI | InChI=1S/C13H20O/c1-10-6-5-9-13(3,4)12(10)8-7-11(2)14/h7-8H,5-6,9H2,1-4H3/b8-7+ |
| SMILES | CC(=O)\C=C\C1=C(C)CCCC1(C)C |
| Nom IUPAC | (E)-4-(2,6,6-triméthylcyclohexén-1-yl)but-3-én-2-one |
| Poids moléculaire (g/mol) | 192.3 |
| Afficher plus |