Learn More
β-Morpholinopropionitrile, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | beta-Morpholinopropionitrile |
| CAS | 4542-47-6 |
| Formule moléculaire | C7H12N2O |
| Quantité | 5 g |
| Synonyme | 3-Morpholinopropanenitrile, 3-Morpholinopropionitrile, N-(2-Cyanoethyl)morpholine, NSC 20547, NSC 41718, 4-Morpholinepropanenitrile |
| Formule InChI | InChI=1S/C7H12N2O/c8-2-1-3-9-4-6-10-7-5-9/h1,3-7H2 |
| SMILES | N#CCCN1CCOCC1 |
| Nom IUPAC | 3-morpholin-4-ylpropanenitrile |
| Poids moléculaire (g/mol) | 140.18 |
| Poids de la formule | 140.095 |