Learn More
b-Ocimène (> 90%), TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | beta-Ocimene |
| CAS | 13877-91-3 |
| Formule moléculaire | C10 H16 |
| Quantité | 500 mg |
| Synonyme | 1,3,6-Octatriene','3,7-dimethyl-, β-Ocimene (6CI), 3,7-Dimethyl-1,3,6-octatriene |
| Formule InChI | InChI=1S/C10H16/c1-5-10(4)8-6-7-9(2)3/h5,7-8H,1,6H2,2-4H3 |
| SMILES | CC(=CCC=C(C)C=C)C |
| Nom IUPAC | 3,7-diméthylocta-1,3,6-triène |
| Poids moléculaire (g/mol) | 136.23 |
| Poids de la formule | 136.1252 |