Learn More
Thermo Scientific™ Réactif pour l’extraction de protéines bactériennes B-PER™
Tous les produits Thermo Scientific ProduitsDescripción
Effectuez une lyse et une extraction efficaces et douces d’E.coli et d’autres cellules bactériennes avec les réactifs d’extraction de protéines bactériennes B-PER Thermo Scientific™.
Ces réactifs de lyse cellulaire faciles à utiliser sont des solutions de détergent non ionique qui permettent de rompre les cellules avec une grande efficacité et de solubiliser des protéines natives ou recombinantes sans les dénaturer. Certaines formulations comprennent des suppléments d’enzymes DNase I et lysozyme afin d’améliorer le rendement en protéines de haut poids moléculaire, qui sont difficiles à purifier. Les réactifs B-PER sont compatibles avec l'addition d'inhibiteurs standard de protéases et les méthodes de purification en aval, comme une purification utilisant la GST et la chromatographie d'affinité sur ions métalliques immobilisés (IMAC).
Points clés :
- Prêts à l’emploi – les réactifs B-PER fournissent une lyse cellulaire d’E.coli en une étape par un détergent non ionique doux (exclusif) selon votre choix de formulations du tampon Tris ou phosphate
- Rapidité et simplicité – il vous suffit d’ajouter le réactif B-PER à un pellet bactérien, d’agiter pendant 10 minutes et de récupérer les protéines solubles après pelletisation des débris cellulaires
- Excellents rendements – récupérez des protéines recombinantes solubles et insolubles à partir de lysats bactériens et purifiez les corps d’inclusion aux niveaux quasi homogènes
- Flexible – les réactifs B-PER conviennent à n’importe quelle échelle d’extraction des protéines et sont disponibles dans des formulations phosphate et Tris 1X et 2X, avec ou sans enzymes
Compatible – entièrement compatible avec l’ajout de cocktails d’inhibiteurs de protéase. L’extrait protéique qui en résulte peut servir dans les dosages protéiques, dans les méthodes traditionnelles de purification par affinité (p. ex. GST, 6xHis) et dans d’autres applications
Formats pratiques et prêts à l’emploi :
- Les réactifs B-PER et B-PER II (2X) sont exempts de composants enzymatiques
- Le réactif B-PER (dans un tampon phosphate) est une formulation exempte d’amines qui est directement compatible avec les procédures de marquage et de réticulation
- Les réactifs B-PER avec enzymes et B-PER Direct avec enzymes comprennent de la lysozyme et de la DNase I pour améliorer la lyse et la récupération
Inclut :
Les packages de réactifs sont disponibles dans des formulations de tampon Tris et phosphate ; les kits contiennent le réactif B-PER à base de Tris plus des enzymes DNase I et des lysosymes.
Especificaciones
Especificaciones
| Description | Réactif B-PER pour l’extraction de protéines bactériennes |
| Quantité | 500 mL |
| Type de produit | Réactif d’extraction de protéines bactériennes |
| Volume (métrique) | 500 mL |
| Contenu et stockage | Conserver à température ambiante. |
| Gamme de produits | B-PER |
Usage exclusivement réservé à la recherche. Ne pas utiliser pour des procédures de diagnostic.
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.