Learn More
Thermo Scientific™ Réactif pour l’extraction de protéines bactériennes B-PER™
Code produit 10733485 Tous les produits Thermo Scientific Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
165 mL
250 ml
500 mL
Conditionnement:
165mL
250mL
500mL
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
10733485 250 ml 250mL
11834091 165 mL 165mL
10541104 500 mL 500mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 10733485 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur 90084
Le Black Friday commence ici
Utilisez le code promo 27984
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
En stock
Lysez efficacement E. coli et d’autres cellules bactériennes et extrayez délicatement les protéines natives avec ces solutions de détergent non ionique.
Effectuez une lyse et une extraction efficaces et douces d’E.coli et d’autres cellules bactériennes avec les réactifs d’extraction de protéines bactériennes B-PER Thermo Scientific™.
Ces réactifs de lyse cellulaire faciles à utiliser sont des solutions de détergent non ionique qui permettent de rompre les cellules avec une grande efficacité et de solubiliser des protéines natives ou recombinantes sans les dénaturer. Certaines formulations comprennent des suppléments d’enzymes DNase I et lysozyme afin d’améliorer le rendement en protéines de haut poids moléculaire, qui sont difficiles à purifier. Les réactifs B-PER sont compatibles avec l'addition d'inhibiteurs standard de protéases et les méthodes de purification en aval, comme une purification utilisant la GST et la chromatographie d'affinité sur ions métalliques immobilisés (IMAC).
Points clés :
  • Prêts à l’emploi – les réactifs B-PER fournissent une lyse cellulaire d’E.coli en une étape par un détergent non ionique doux (exclusif) selon votre choix de formulations du tampon Tris ou phosphate
  • Rapidité et simplicité – il vous suffit d’ajouter le réactif B-PER à un pellet bactérien, d’agiter pendant 10 minutes et de récupérer les protéines solubles après pelletisation des débris cellulaires
  • Excellents rendements – récupérez des protéines recombinantes solubles et insolubles à partir de lysats bactériens et purifiez les corps d’inclusion aux niveaux quasi homogènes
  • Flexible – les réactifs B-PER conviennent à n’importe quelle échelle d’extraction des protéines et sont disponibles dans des formulations phosphate et Tris 1X et 2X, avec ou sans enzymes
  • Compatible – entièrement compatible avec l’ajout de cocktails d’inhibiteurs de protéase. L’extrait protéique qui en résulte peut servir dans les dosages protéiques, dans les méthodes traditionnelles de purification par affinité (p. ex. GST, 6xHis) et dans d’autres applications
Formats pratiques et prêts à l’emploi :
  • Les réactifs B-PER et B-PER II (2x) sont exempts de composants enzymatiques
  • Le réactif B-PER (dans un tampon phosphate) est une formulation exempte d’amines qui est directement compatible avec les procédures de marquage et de réticulation
  • Les réactifs B-PER avec enzymes et B-PER Direct avec enzymes comprennent de la lysozyme et de la DNase I pour améliorer la lyse et la récupération
Comprend :
Les packages de réactifs sont disponibles dans des formulations de tampon Tris et phosphate ; les kits contiennent le réactif B-PER à base de Tris plus des enzymes DNase I et des lysosymes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Description Réactif B-PER pour l’extraction de protéines bactériennes
Quantité 250 ml
Type de produit Réactif d’extraction de protéines bactériennes
Volume (métrique) 250 ml
Contenu et stockage Stocker le réactif B-PER à température ambiante. Stockez le Lysozyme et Dnase I à -20°C.
Gamme de produits B-PER