Learn More
Thermo Scientific™ Réactif d’extraction des protéines bactériennes B-PER™ de type II (2X)
Code produit 10403815 Tous les produits Thermo Scientific Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 ml
Conditionnement:
250mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
10403815 250 ml 250mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10403815 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur 78260
Le Black Friday commence ici
Utilisez le code promo 27984
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Lysez efficacement E. coli et d’autres cellules bactériennes et extrayez délicatement les protéines natives avec ces solutions de détergent non ionique.
Effectuez une lyse et une extraction efficaces et douces d’E.coli et d’autres cellules bactériennes avec les réactifs d’extraction de protéines bactériennes B-PER Thermo Scientific™.
Ces réactifs de lyse cellulaire faciles à utiliser sont des solutions de détergent non ionique qui permettent de rompre les cellules avec une grande efficacité et de solubiliser des protéines natives ou recombinantes sans les dénaturer. Certaines formulations comprennent des suppléments d’enzymes DNase I et lysozyme afin d’améliorer le rendement en protéines de haut poids moléculaire, qui sont difficiles à purifier. Les réactifs B-PER sont compatibles avec l'addition d'inhibiteurs standard de protéases et les méthodes de purification en aval, comme une purification utilisant la GST et la chromatographie d'affinité sur ions métalliques immobilisés (IMAC).
Points clés :
  • Prêts à l’emploi – les réactifs B-PER fournissent une lyse de cellules d’E.coli en une étape par un détergent non ionique doux (exclusif) selon votre choix de formulations de tampon Tris ou phosphate
  • Rapidité et simplicité – il vous suffit d’ajouter le réactif B-PER à un culot bactérien, d’agiter pendant 10 minutes, et de récupérer les protéines solubles après centrifugation des débris cellulaires
  • Excellents rendements – il est possible de récupérer des protéines recombinantes solubles et insolubles à partir de lysats bactériens et de purifier les corps d’inclusion jusqu’à quasi-homogénéité
  • Flexible – les réactifs B-PER conviennent à n’importe quelle échelle d’extraction des protéines. Ils sont disponibles dans des formulations phosphate et Tris 1X et 2X, avec ou sans enzymes
  • Compatibles – entièrement compatibles avec l’ajout de cocktails d’inhibiteurs de protéase. L’extrait protéique qui en résulte peut servir dans les dosages protéiques, dans les méthodes traditionnelles de purification par affinité (p. ex. GST, 6xHis) et dans d’autres applications
Formats pratiques et prêts à l’emploi :
  • Les réactifs B-PER et B-PER II (2x) sont exempts de composants enzymatiques
  • Le réactif B-PER (dans un tampon phosphate) est une formulation exempte d’amines qui est directement compatible avec les procédures de marquage et de réticulation
  • Les réactifs B-PER avec enzymes et B-PER Direct avec enzymes comprennent de la lysozyme et de la DNase I pour améliorer la lyse et la récupération
Comprend :
Les packages de réactifs sont disponibles dans des formulations de tampon Tris et phosphate ; les kits contiennent le réactif B-PER à base de Tris plus des enzymes DNase I et des lysosymes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Description Réactif B-PER II pour l’extraction de protéines bactériennes (2X)
Quantité 250 ml
Format Liquide
Type de produit Réactif d’extraction de protéines bactériennes
Volume (métrique) 250 ml
Contenu et stockage Conserver à température ambiante.
Gamme de produits B-PER