Learn More
b-Phenylethyl Furoate, TRC
Code produit 30425709
Change view
Click to view available options
Quantité:
5 g
10 g
50 g
Conditionnement:
10g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
30425709 5 g -
30418428 50 g -
30424174 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 30425709 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCP4006135G
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 7149-32-8
Formule moléculaire C13 H12 O3
Poids moléculaire (g/mol) 216.23
Nom IUPAC 2-phenylethyl furan-2-carboxylate
SMILES O=C(OCCc1ccccc1)c2occc2
Spécification
Nom chimique ou matériau b-Phenylethyl Furoate
Quantité 5 g
Formule InChI InChI=1S/C13H12O3/c14-13(12-7-4-9-15-12)16-10-8-11-5-2-1-3-6-11/h1-7,9H,8,10H2
Poids de la formule 216.0786