Learn More
BOLA B. Valve de sécurité
Code produit 17834014
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100/paquet
50/paquet
Conditionnement:
100 pièces
50 pièces
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
17834014 50/paquet 50 pièces
17883352 100/paquet 100 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 17834014 Fournisseur BOLA Code fournisseur M 50505
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    937.72€
    711.84€ / 50 pièces
    Économisez 225.88€
    24% de réduction
Expédition estimée: 08-12-2026
PP avec raccord UNF 1/4 pour bouchons B.Safe avec clapet anti-retour intégré et membrane PTFE poreuse
  • Corps de valve B.Safe Air en PP avec raccord (filetage UNF 1/4 28 G) compatible avec les bouchons B.Safe
  • Couvercle avec orifice d'aération et raccord Luerlock, clapet anti-retour intégré avec membrane PTFE poreuse en amont (0,001 mm) et indicateur de durée de vie amovible.
  • Unité d'emballage pièces. 50 et 100
  • Durée de vie : 6 mois
  • Membrane poreuse en PTFE pour la compensation de pression et la protection contre la contamination, avec indicateur de durée de vie amovible.
Spécification
Longueur (métrique) 0.001 mm
Comprend 6 mois de durée de service
Matériau PTFE
Quantité 50/paquet
Type de produit Valve