Learn More
BOLA B. Valve de sécurité
Description
- Corps de valve B.Safe Air en PP avec raccord (filetage UNF 1/4 28 G) compatible avec les bouchons B.Safe
- Couvercle avec orifice d'aération et raccord Luerlock, clapet anti-retour intégré avec membrane PTFE poreuse en amont (0,001 mm) et indicateur de durée de vie amovible.
- Unité d'emballage pièces. 50 et 100
- Durée de vie : 6 mois
- Membrane poreuse en PTFE pour la compensation de pression et la protection contre la contamination, avec indicateur de durée de vie amovible.
Spécification
Spécification
| Longueur (métrique) | 0.001 mm |
| Comprend | 6 meses de vida útil |
| Matériau | PTFE |
| Type | Valve |
| Quantité | 100/paquet |