Learn More
BOLA Système de remplissage direct B.safe
Description
- Système hautement spécialisé pour l'élimination de liquides particulièrement visqueux ou de déchets liquides contenant des matières solides.
- b.safe Entonnoir 130 en PE-EX dissipateur d'électricité statique avec bouchon GL 45, couvercle à charnière et tamis
- Armoire de sécurité T90 couleur RAL7035 (gris clair), dimensions extérieures : Dimensions : L 593 x P 574 x H 600 mm, tous les passages sont conformes aux normes de protection incendie.
- Tube d'évacuation télescopique en acier inoxydable pour une hauteur de travail de 90 cm avec contre-écrou, couvercle du réservoir, remplissage capacitif
- Capteur de niveau, tuyau d'aération et réservoir de collecte
- b.safe Amplificateur isolé avec alimentation
Spécification
Spécification
| Type de produit | Système de remplissage direct |
| Jetable | Réutilisable |