Learn More
Masterflex™ Entraînement numérique à vitesse variable B/T™.
Code produit 15451394 Tous les produits Masterflex Produits
Change view
Click to view available options
Débit:
1,3 à 42 LPM
Unit Size:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Débit Unit Size
15451394 1,3 à 42 LPM 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 15451394 Supplier Masterflex™ Supplier No. 7711177
Expédition estimée: 05-02-2027
Add to basket
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
Entraînement numérique à vitesse variable Masterflex™ B/T™ pour le transfert et la distribution à volume élevé
  • Débit de 0,71 à 42 l/min avec tubulure B/T - le débit dépend des tr/min de l’entraînement et de la taille de la tubulure
  • Le mécanisme d’occlusion de la tête de pompe Rapid-Load™ glisse le lit d’occlusion hors de la trajectoire pour faciliter le chargement du tube et améliorer l’occlusion de la tubulure
  • L’interrupteur de verrouillage coupe l’alimentation pour arrêter l’entraînement lorsque la porte est ouverte
  • Cet entraînement numérique durable à vitesse variable est idéal pour les applications de transfert et de distribution de liquides en vrac
  • Avec des débits allant jusqu’à 42 l/min (11,1 GPM), il peut traiter de grands lots rapidement et efficacement
  • La fonction de verrouillage/déverrouillage au clavier permet de protéger les réglages pour éviter des modifications accidentelles ou non autorisées
  • Un distributeur complet, l’entraînement numérique modulaire B/T offre un moteur puissant, réversible 3/4 cv avec des commandes simples et intuitives
  • Démarrer, arrêter, amorcer, inverser, étalonner et distribuer à l’aide du clavier scellé
  • L’affichage LED à quatre chiffres indique le débit (résolution de 0,1, 1 ou 10 l/min à sélection automatique selon la taille de la tubulure), le volume de distribution (de 0,1 à 999 L par incréments de 0,1 L), le régime moteur et le nombre de copies (1 à 99, de 100 ml à plus de 1000 litres chacun) pour la distribution répétitive automatisée
  • Intégration facile des processus grâce aux capacités étendues de commande à distance de l’entraînement par un câble distant (77300-32, vendu séparément)
  • Les fonctions de fonctionnement à distance comprennent la direction de la pompe, le démarrage/arrêt et l’amorçage par un collecteur ouvert, la fermeture de contact
  • Cet entraînement stocke une valeur d’étalonnage définie par l’utilisateur pour une précision et une répétabilité maximales
  • Étalonnez manuellement pour compenser ou utiliser les étalonnages nominaux stockés dans la mémoire non volatile
Specifications
Ampérage 10,5 amp
Type de contrôle Numérique, à vitesse variable
Description Résistant aux jets d’eau
Dimensions (L x l x H) Contrôleur : (22,9 x 27,9 x 11,4 cm), Entraînement : (68,6 x 40 x 38,4 cm)
Alimentation électrique 190 à 260 VCA
Débit 1,3 à 42 LPM
Indice IP IP56
Type de tubulure B/T™ PerfectPosition™
Taille de la tubulure B/T 87, B/T 91
Tension 230 V
Vitesse 11 à 321 tr/min