Learn More
Masterflex™ Pompe à vitesse variable résistante aux jets d’eauB/T™
Code produit 11709909 Tous les produits Masterflex Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Débit:
0,71 à 42 LPM
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Débit
11709909 0,71 à 42 LPM
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Code produit 11709909 Fournisseur Masterflex™ Code fournisseur 7711167
Expédition estimée: 05-02-2027
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Pompe à vitesse variable résistante aux jets d’eau Masterflex™ B/T™ pour une utilisation avec transfert et distribution à volume élevé
  • Les entraînements Masterflex™ B/T™ constituent le meilleur choix pour les applications de transfert en vrac à haut débit
  • La construction durable garantit une longue durée de vie avec un minimum d’entretien
  • Les matériaux robustes comprennent l’acier inox / acier au carbone, le boîtier en aluminium moulé avec revêtement en poudre d’époxy et les rouleaux Nylatron™ pour une fiabilité à toute épreuve
  • Tous les entraînements B/T comprennent une tête de pompe Rapid-Load™ nouvelle et améliorée pour des changements de tubulure rapides et faciles
  • Le mécanisme d’occlusion redessiné offre un mécanisme amélioré de rétention de la tubulure qui maintient la tubulure fermement en place pour simplifier davantage le processus de chargement
  • Compatible avec les tubulures PerfectPosition™ de tailles B/T 87 et B/T 91 qui offrent de meilleures performances dans les applications à haute pression et une plus longue durée de vie des tubulures
  • Débit de 0,71 / 2,1 à 42 l/min avec tubulure B/T - le débit dépend des tr/min de l’entraînement et de la taille de la tubulure
  • L’interrupteur de verrouillage coupe l’alimentation pour arrêter l’entraînement lorsque la porte est ouverte
  • Contrôleur amovible avec supports de cordon de 1,9 m se fixant sur la pompe ou le mur
  • Le moteur indice IP56 protège de la poussière et des jets d’eau puissants
  • Moteur réversible : purge avant et après le pompage, pompage du liquide dans les deux sens
  • Comprend un cordon d’alimentation de 6 pi avec prise européenne
  • La puissance requise pour l’entraînement est de 200 à 260 VAC, 50 Hz
Spécification
Ampérage 3,3 amp
Type de contrôle Vitesse variable analogique
Description Résistant aux jets d’eau
Dimensions (L x l x H) (44,2 x 68,6 x 40 cm)
Alimentation électrique 230 VCA
Débit 0,71 à 42 LPM
Indice IP IP56
Comprend Tête de pompe Rapid-Load, tubulure 91 B/T (1 mètre)
Type du moteur 1/2-hp
Nbre de rouleaux 3
Taille de la tubulure Accepte les modèles B/T 87 et B/T 91
Vitesse 12 à 321 tr/min