Learn More
β-Tocophérol (1,0 mg/mL dans l'hexane) (mélange racémique), TRC
Code produit 30451615
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5x1 mL
Conditionnement:
5mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30451615 5x1 mL 5mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30451615 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCT5261735X1ML
 Article restreint
Expédition estimée: 10-12-2026
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Beta Tocopherol
CAS 148-03-8
Formule moléculaire C28 H48 O2
Quantité 5x1 mL
Synonyme 2H-1-Benzopyran-6-ol, 3,4-dihydro-2,5,8-trimethyl-2-(4,8,12-trimethyltridecyl)-, [2R*(4R*,8R*)]-, 6-Chromanol, 2,5,8-trimethyl-2-(4,8,12-trimethyltridecyl)- (8CI), rel-(2R)-3,4-Dihydro-2,5,8-trimethyl-2-[(4R,8R)-4,8,12-trimethyltridecyl]-2H-1-benzopyran-6-ol, 2,5,8-Trimethyl-2-(4,8,12-trimethyltridecyl)-6-chromanol, 5,8-Dimethyltocol, Cumotocopherol, DL-β-Tocopherol, Neotocopherol, dl-β-Tocopherol, p-Xylotocopherol, β-Tocopherol
Formule InChI InChI=1S/C28H48O2/c1-20(2)11-8-12-21(3)13-9-14-22(4)15-10-17-28(7)18-16-25-24(6)26(29)19-23(5)27(25)30-28/h19-22,29H,8-18H2,1-7H3/t21-,22-,28-/m1/s1
SMILES CC(C)CCC[C@@H](C)CCC[C@@H](C)CCC[C@]1(C)CCc2c(C)c(O)cc(C)c2O1
Nom IUPAC (2R)-2,5,8-triméthyl-2-[(4R,8R)-4,8,12-triméthyltridécyl]-3,4-dihydrochromén-6-ol
Poids moléculaire (g/mol) 416.68
Poids de la formule 416.3654
Concentration or Composition (by Analyte or Components) 1 mg/mL