Learn More
Brady™ Étiquettes chimiques SGH CLP pré-imprimées série B30
Code produit 30041415
Change view
Click to view available options
Dimensions (L x l):
1 x 3 in
Conditionnement:
1000 pièces
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Dimensions (L x l) unitSize
30041415 1 x 3 in 1000 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30041415 Fournisseur Brady™ Code fournisseur 149209
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Étiquettes chimiques GHS/CLP pré-imprimées pour imprimantes BBP3x/S3xxx/i3300.
Pour les imprimantes BBP3x/S3xxx/i3300.
Spécification
Type d’adhésif Non adhésif
Revêtement Aucun
Couleur Blanc, Rouge
Finition Mat
Format Rouleau
Matériau Vinyle
Côtés imprimables Avant
Print Technology Transfert thermique
Type de produit Étiquette
Stérilité Non stérile
Dimensions (L x l) 1 x 3 in
Longueur (impériale) 1 in
Largeur (impériale) 3 in
Largeur (métrique) 3 in
Alternate Part Number B30-18-7569-CLP4C