Learn More
Brady™ Étiquettes chimiques SGH CLP pré-imprimées série B30
Code produit 30041474
Change view
Click to view available options
Dimensions (L x l):
110,00 mm (l) x 75,00 mm (H)
84,99 mm (l) x 55,00 mm (H)
Afficher le texte:
2 diamants rouges empilés plus 2 diamants rouges supplémentaires par autocollant
3 Red Diamonds per Sticker
Conditionnement:
270 pièces
340 pièces
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Dimensions (L x l) Afficher le texte unitSize
30041474 110,00 mm (l) x 75,00 mm (H) 3 Red Diamonds per Sticker 270 pièces
30041405 110,00 mm (l) x 75,00 mm (H) 2 diamants rouges empilés plus 2 diamants rouges supplémentaires par autocollant 270 pièces
30041456 84,99 mm (l) x 55,00 mm (H) 3 Red Diamonds per Sticker 340 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 30041474 Fournisseur Brady™ Code fournisseur 121642
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Étiquettes chimiques GHS/CLP pré-imprimées pour imprimantes BBP3X/S3XXX/i3300.
Pour les imprimantes BBP3X/S3XXX/i3300.
Spécification
Certifications/Conformité BS 5609:1986 Section 2 et section 3
Description Étiquettes chimiques GHS/CLP préimprimées pour les imprimantes BBP3X/S3XXX/i3300
Type d’adhésif Acrylique permanent
Revêtement Aucun
Couleur Rouge sur blanc
Finition Brillant
Matériau Vinyle
Côtés imprimables Avant
Print Technology Transfert thermique
Type de produit Étiquette
Stérilité Non stérile
Afficher le texte 3 Red Diamonds per Sticker
À utiliser avec (application) Identificación de instalaciones, identificación de comunicación de peligros, etiquetado eléctrico, identificación de seguridad
À utiliser avec (équipement) BBP11, BBP12, PR Además, impresoras con núcleo THT de 25 mm
Étiquettes par rangée 1
Température min. de fonctionnement (métrique) -20 °C
Modèle B30-R10000
Nb par paquet 270 étiquettes/rouleau
Quantité 270 autocollants
Forme Rectangle
Dimensions 110.00 mm (W) x 75.00 mm (H)
Plage de températures (impériale) -4 °F à 167 °F
Plage de températures (métrique) -20°C à +75°C
Épaisseur (impériale) 0,004 in
Épaisseur (métrique) 0.102 mm
Dimensions (L x l) 110,00 mm (l) x 75,00 mm (H)
Longueur (impériale) 2,953 in
Longueur (métrique) 75.00 mm
Largeur (impériale) 4.331 in.
Largeur (métrique) 110.00 mm
Largeur (impériale) de la zone imprimable 110.00 mm
Alternate Part Number B30-261-7569-CLP3B