Learn More
Brady™ Série B30 ToughStripe™ Ruban adhésif de marquage au sol imprimable
Code produit 15707477 Tous les produits Brady Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Couleur:
Jaune
Largeur (impériale):
3 in
Conditionnement:
1 rouleau
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Couleur Largeur (impériale) Conditionnement
15707477 Jaune 3 in 1 rouleau
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 15707477 Fournisseur Brady™ Code fournisseur 139944
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    595.00€
    571.19€ / 1 rouleaux
    Économisez 23.81€
    4% de réduction
 Article restreint
Expédition estimée: 08-01-2027
Ruban adhésif continu pour une forte adhérence sur les métaux texturés et les plastiques à faible énergie de surface
  • Adhésif permanent ultra-agressif à base de caoutchouc sensible à la pression
  • Pour une utilisation en intérieur uniquement
  • Rubans en polyester à finition brillante
  • Résiste au passage des chariots élévateurs et des transpalettes sans se déchirer ni se soulever.
  • Ruban adhésif résistant à l'abrasion, aux produits chimiques, à la corrosion, à l'humidité, aux UV et aux intempéries
Spécification
Alternate Part Number B30C-3000-483YL-KT
Certifications/Conformité Certification UL ; Homologation CSA
Finition Brillant
À utiliser avec (application) Marquage au sol (usage intérieur uniquement)
À utiliser avec (équipement) Imprimante multicolore BBP35 pour enseignes et étiquettes
Longueur (impériale) 100 ft.
Plage de températures (impériale) 0 °F à +129 °F
Épaisseur 0,004 in
Largeur (impériale) 3 in
Type d’adhésif Caoutchouc permanent, sensible à la pression
Couleur Jaune
Matériau Polyester
Type de produit Étiquette