Learn More
Brady™ Étiquettes en vinyle enduit série B33 avec adhésif repositionnable
Tous les produits Brady ProduitsDescription
Permanente ou repositionnable, l'étiquette en vinyle de la série B33 est là pour rester... sauf si vous souhaitez la changer. Le support adhésif et textile offre une excellente adhérence, tout en permettant un retrait et un repositionnement propres.
Un ruban est nécessaire pour imprimer ce matériau.
- Adhère à toute surface propre et sèche
- Surface spécialement formulée pour une excellente qualité d’impression
- Finition semi-brillante pour un aspect net et propre
Spécification
Spécification
| Type d’adhésif | Caoutchouc repositionnable |
| Couleur | Blanc |
| Finition | Semi-brillant |
| Format | Pointe de découpe |
| Matériau | Tissu en vinyle |
| Côtés imprimables | Imprimable face unique |
| Print Technology | Transfert thermique |
| Type de produit | Étiquette |
| Stérilité | Non stérile |
| À utiliser avec (application) | Étiquetage par codes-barres, étiquetage des équipements, étiquetage de laboratoire, étiquetage des fils et des câbles |
| Afficher plus |