Learn More
Brady™ Série B33 Revêtement polyamide Nylon Étiquettes en tissu
Code produit 30041416 Tous les produits Brady Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Largeur (impériale):
0,25 in
0,5 in
0,75 in
1 in
1,5 in
Hauteur (impériale):
0,75 in
0,937 po
1,437 po
2,5 in
4 po
6 po
Conditionnement:
1000 pièces
2300 pièces
2500 pièces
300 pièces
450 pièces
700 pièces
10 product options available for selection
Product selection table with 10 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Largeur (impériale) Hauteur (impériale) Conditionnement
30041416 0,75 in 0,75 in 1000 pièces
30041434 1 in 0,75 in 2500 pièces
30041418 0,75 in 0,937 po 2500 pièces
30041463 0,25 in 1,437 po 2500 pièces
30041460 0,5 in 1,437 po 2500 pièces
30041481 1 in 1,437 po 2300 pièces
30041443 1 in 2,5 in 700 pièces
30041409 1 in 4 po 450 pièces
30041426 1,5 in 4 po 450 pièces
30041444 1,5 in 6 po 300 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 10 options available.
10 options
Code produit 30041416 Fournisseur Brady™ Code fournisseur 153088
Expédition estimée: 25-01-2027
Nylon Les étiquettes en tissu (B-499) sont très souples et s'adaptent aux surfaces étroitement incurvées telles que les fils et les câbles.
Nylon Les étiquettes en tissu (B-499) sont très souples et s'adaptent aux surfaces étroitement incurvées telles que les fils et les câbles. Un ruban est nécessaire pour imprimer ce matériau.
  • Le tissu en nylon blanc mat enduit de polyamide possède un adhésif acrylique permanent et est imprimable par transfert thermique.
  • Recommandées pour une utilisation en intérieur
  • Certifiées UL, homologuées CSA
  • Large plage de températures de service
Spécification
Autoclavable Autoclavable
Type d’adhésif Acrylique permanent, Permanent
Couleur Blanc
Finition Mat
Format Pointe de découpe
Matériau Nylon Tissu
Côtés imprimables Imprimable face unique
Print Technology Transfert thermique
Type de produit Étiquette
Stérilité Non stérile
À utiliser avec (application) Étiquetage des équipements, étiquetage électrique, identification générale, étiquetage de laboratoire, marquage d'entrepôt, étiquetage des fils et câbles
À utiliser avec (équipement) Brady™ Imprimantes d'étiquettes
Étiquettes par rangée 1 étiquette
Quantité 1 000 étiquettes
Forme Rectangle
Plage de températures (impériale) -40 °F à 194 °F
Plage de températures (métrique) -40°C à +90°C
Épaisseur (impériale) 0,0065 in
Épaisseur (métrique) 0.166 mm
Répétition verticale (métrique) 21.59 mm
Dimensions (L x l) 19.05 x 19.05 mm
Longueur (impériale) 0,75 po
Largeur (impériale) 0,75 in
Largeur (métrique) 19.1 mm
Largeur (métrique) de la zone imprimable 25.40 mm
Hauteur (impériale) 0,75 in
Hauteur (métrique) 19.05 mm
Alternate Part Number B33-254-499