Learn More
Brady™ Série B33 Revêtement polyamide Nylon Étiquettes en tissu
Code produit 30041459
Change view
Click to view available options
Dimensions (L x l):
12,70 mm (dia.)
12,70 mm (l) x 25,40 mm (H)
20,32 mm (l) x 36,50 mm (H)
25,40 mm (l) x 12,45 mm (H)
25,40 mm (l) x 36,50 mm (H)
25,40 mm (l) x 66,68 mm (H)
9,53 mm (dia.)
Couleur:
Blanc
Jaune
Forme:
Rectangle
Rond
Conditionnement:
1000 pièces
1500 pièces
2500 pièces
3000 pièces
9 product options available for selection
Product selection table with 9 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Dimensions (L x l) Couleur Forme unitSize
30041459 20,32 mm (l) x 36,50 mm (H) Blanc Rectangle 2500 pièces
30041429 12,70 mm (dia.) Jaune Rond 3000 pièces
30041441 12,70 mm (dia.) Blanc Rond 3000 pièces
30041401 9,53 mm (dia.) Blanc Rond 3000 pièces
30041423 9,53 mm (dia.) Jaune Rond 3000 pièces
30041407 12,70 mm (l) x 25,40 mm (H) Blanc Rectangle 1000 pièces
30041445 25,40 mm (l) x 66,68 mm (H) Blanc Rectangle 1500 pièces
30041408 25,40 mm (l) x 36,50 mm (H) Blanc Rectangle 3000 pièces
30041440 25,40 mm (l) x 12,45 mm (H) Blanc Rectangle 1000 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 9 options available.
9 options
Code produit 30041459 Fournisseur Brady™ Code fournisseur 143002
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Nylon Étiquettes en tissu pour imprimantes BBP33/i3300.
Pour les imprimantes BBP33/i3300.
Spécification
Certifications/Conformité Reconocido por UL, aceptado por CSA; libre de halógenos (DIN VDE 0472/parte 815). Las aprobaciones son solo para material blanco.
Description Nylon Étiquettes tissu pour imprimantes BBP33/i3300
Type d’adhésif Acrylique, Permanent
Couleur Blanc
Finition Mat
Format Pointe de découpe
Matériau Nylon Tissu
Type de produit Étiquette
Stérilité Non stérile
À utiliser avec (application) Etiquetado de componentes y equipos, etiquetado eléctrico, identificación general, etiquetado de laboratorio, marcado de almacenes, etiquetado de cables y alambres.
À utiliser avec (équipement) i3300, i5300, BBP33
Répétition horizontale (métrique) 22.86 mm
Étiquettes par rangée 4
Quantité 2 500 autocollants
Forme Rectangle
Plage de températures (impériale) -40°F à +194°F
Plage de températures (métrique) -40°C à +90°C
Épaisseur (impériale) 0,0065 in
Épaisseur (métrique) 0.166 mm
Répétition verticale (métrique) 39.70 mm
Dimensions (L x l) 20,32 mm (l) x 36,50 mm (H)
Longueur (impériale) 1,437 in
Longueur (métrique) 36.50 mm
Largeur (impériale) 0,8 in
Largeur (métrique) 20.32 mm
Largeur (métrique) de la zone imprimable 93.98 mm
Hauteur (impériale) 1,437 po
Hauteur (métrique) 36.50 mm
Alternate Part Number B33-165-499