Description
Fabriquées par MTI-GlobalStem et équivalent à MTI-GlobalStem n° de cat. GSC-6220G, ces cellules MEF sont isolées à partir de souris C57BL/6J-Tg(pPwL88puro)2EMS/J, arrêtées mitotiquement par irradiation et testées afin de garantir la sécurité et les performances. Pour d’autres variantes des MEF résistantes aux médicaments, voir Fibroblastes embryonnaires de souris CF6-Neo, irradiés ou Fibroblastes embryonnaires de souris DR4, irradiés. Vous pouvez également choisir parmi notre sélection de MEF non résistants aux médicaments pour convenir à votre application.
• Gagnez un temps précieux avec les MEF pré-inactivés et prêts à l’emploi
• Culture des ESC et des CSPi en toute confiance à l’aide de cellules nourricières soigneusement testées
• Procédez à une sélection de médicaments avec des cellules résistantes à la puromycine
Gagnez du temps avec les MEF prêts à l’emploi
Les MEF B6-Puro irradiés vous aident à gagner du temps et à gérer les problèmes d’une installation animale, à effectuer des dissections fastidieuses et chronophages, et à développer et tester des cellules jour après jour, semaine après semaine. Concentrez-vous sur votre recherche grâce à ces cellules nourricières prêtes à l’emploi et pré-inactivées.
Culture avec des cellules nourricières soigneusement testées
Chaque lot de MEF B6-Puro fait l’objet de tests pour détecter des bactéries, le mycoplasme et les pathogènes de souris et minimiser le risque de contamination. Chaque lot est également testé pour assurer la viabilité post-décongélation (généralement supérieure à 95 %) et la capacité à favoriser les cellules ES humaines et de souris pour garantir des performances robustes et constantes. Ces MEF ont été utilisés avec succès avec les lignées ESC / CSPi d’autres espèces, mais doivent être testés pour garantir leur compatibilité s’ils sont utilisés pour une telle application.
Procédez à une sélection de médicaments avec des cellules résistantes à la puromycine
Les MEF B6-Puro expriment la puromycine N-acétyltransférase (pac) à partir d’un transgène pPWL88puro, ce qui les rend hautement résistants à la puromycine. Chaque lot fait l’objet de tests de tolérance à diverses concentrations de puromycine et la plage de seuil de survie est indiquée dans le certificat d’analyse pour faciliter la conception des expériences. Utilisez ces cellules nourricières pour prendre en charge la culture ESC ou CSPi non différenciée tout en effectuant la sélection de puromycine.
Spécification
Spécification
| Contenu et stockage | Fibroblastes embryonnaires de souris cryoconservés Stocker dans de l’azote liquide. |
| Age | Embryonique |
| Type de cellule | Cellule nourricière, fibroblaste embryonnaire de souris |
| Forme | Cryoconservé |
| Espèces | Souris |
| Source du donneur | Issu d’un regroupement d’échantillons |
| Nbre de cellules | 2 x 106 cellules |
| Quantité | 2 x 106 cellules |
| Conditions d’expédition | Expédié sur de la glace sèche |
Usage exclusivement réservé à la recherche. Ne pas utiliser pour des procédures de diagnostic.
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.