Learn More
A&D Weighing™ Balance micro/semi-micro de première qualité BA-125D
GREENER_CHOICE
Code produit 17867590
Change view
Click to view available options
:
BA-125D Premium-Level Micro/Semi-Micro Balance; Certifications/Compliance: CE, UKCA, GLP/GMP; Capacity: 51 g/120 g; Automation Interface: RS-232; Diameter (Metric) Outer Pan: 85 mm; Display Type: Reverse-backlit LCD
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer.
17867590 BA-125D Premium-Level Micro/Semi-Micro Balance; Certifications/Compliance: CE, UKCA, GLP/GMP; Capacity: 51 g/120 g; Automation Interface: RS-232; Diameter (Metric) Outer Pan: 85 mm; Display Type: Reverse-backlit LCD
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 17867590 Lieferant A&D Weighing™ Lieferanten-Nr. BA125D
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Les séries BA et BA-T offrent un fonctionnement maximal, une fonctionnalité améliorée et une gamme plus large de solutions. Tous les modèles sont livrés en standard avec un ioniseur externe pour une élimination rapide et facile de l’électricité statique.
  • Disponible avec écran LCD à ligne unique
  • Ouverture/fermeture automatique et programmable des portes coupe-brise à l’aide de capteurs IR sans contact
  • Unité coupe-brise détachable avec des vitres séparables faciles à nettoyer pour une meilleure facilité de nettoyage
  • Pas de rainures pour les portes coulissantes afin que les contaminants ne s’accumulent pas
  • Coupe-brise intérieur supplémentaire pour les modèles 0,001 mg afin d’augmenter la stabilité
  • Ioniseur externe pour un retrait instantané de l’électricité statique
  • Contrôle d’accès utilisateur (UAC) avec gestion des droits d’utilisateur et fonctions de verrouillage des mots de passe
  • Historique des informations de connexion / déconnexion, de fonctionnement, de réglage de la sensibilité et de détection des chocs (ISD)
  • Détection des chocs (ISD) fournissant un retour pour éviter d’endommager le capteur de poids (breveté)
  • Réglage automatique de l’autosensibilité “AD-Just” à l’aide du poids interne
  • Test de répétabilité interne pour évaluer rapidement les performances dans un environnement donné
  • Fonction de mémoire de données
  • Caractéristiques de réponse sélectionnables pour échanger la vitesse de pesée plus rapide contre une meilleure stabilité de l’affichage ou vice versa
  • Production conforme aux BPL/BPF/BPC/ISO pour répondre aux exigences de documentation universelles Flexi Communications (UFC) pour personnaliser le contenu et la mise en page des impressions
  • Production brute/nette/tare
  • Mode de comptage avec la fonction ACAI (Automatic Counting Accuracy Improvement, amélioration de la précision du comptage automatique)
  • Fonction de mode pourcentage pour la pesée cible ou la vérification de la variation de l’échantillon
  • Fonction de marche et d’arrêt automatique
  • Crochet sous la balance pour la pesée d’un matériau magnétique ainsi que pour la mesure de la densité
Spezifikation
Interface d’automatisation RS-232
Étalonnage Interne
Certifications/Conformité CE, UKCA, BPL / BPF
Type de connexion RS-232 C (D-Sub 9P), USB-B (mini B), entrée de clé externe (2)
Capacité 51 g/120 g
Type d’affichage Écran LCD rétroéclairé inversé
Précision affichage 0.01 mg/0.1 mg
Plage d’humidité ≤85 % entre 5°C et 40°C
Comprend Couvercle d'affichage, AC Adaptateur, 1,8 m USB Câble, pince à épiler pour poids d'étalonnage, microspatule
Mise à niveau Manuel
Linéarité ±0,2 mg
Matériau Aluminium, plastique, verre
Reproductibilité 0.03 mg/0.1 mg
Temps de stabilisation 7 s
Plage de températures (impériale) 41°F à 104°F
Plage de températures (métrique) 5°C à 40°C
Type Balance analytique
Garantie 3 ans
Modes de pesée Poids, comptage, pourcentage
Largeur (impériale) 6,8 in
Largeur (métrique) 173 mm
Hauteur (impériale) 11,2 in
Hauteur (impériale) de la cuve 6,5 in
Hauteur (métrique) 284 mm
Hauteur (métrique) de la cuve 166 mm
Profondeur (impériale) 17,7 in
Profondeur (métrique) 450 mm
Diamètre (impérial) du bac externe 3,4 in
Diamètre (métrique) du bac externe 85 mm
Poids (impériale) 14.77 lb.
Poids (métrique) 6.7 kg
Tension 100/240 V
Fréquence 50/60 Hz
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.