Learn More
A&D Weighing™ BA-225TE Balances micro/semi-micro de qualité supérieure
Description
- Écrans couleur tactiles multi-fonctionnels pour un fonctionnement intuitif des fonctions avancées
- Ouverture/fermeture automatique et programmable des portes coupe-brise à l’aide de capteurs IR sans contact
- Unité coupe-brise détachable avec des vitres séparables faciles à nettoyer pour une meilleure facilité de nettoyage
- Pas de rainures pour les portes coulissantes afin que les contaminants ne s’accumulent pas
- Coupe-brise intérieur supplémentaire pour les modèles 0,001 mg afin d’augmenter la stabilité
- Ioniseur externe pour un retrait instantané de l’électricité statique
- Contrôle d’accès utilisateur (UAC) avec gestion des droits d’utilisateur et fonctions de verrouillage des mots de passe
- Historique des informations de connexion / déconnexion, de fonctionnement, de réglage de la sensibilité et de détection des chocs (ISD) La détection des chocs (ISD) fournit des informations de retour pour éviter d’endommager le capteur de poids (breveté)
- Mode de formulation pour un pesage rapide et précis de plusieurs échantillons à mélanger
- Mode HPLC pour la préparation de solutions tampons pour la chromatographie en phase liquide à haute performance
- Support quotidien / périodique de vérification de la balance
- Fonction de contrôle de routine intelligent (SRC)
- Aide à la mise à niveau à l’écran
- Réglage automatique de l’autosensibilité “AD-Just” à l’aide du poids interne Test de répétabilité interne pour évaluer rapidement les performances dans un environnement donné
- Fonction de mémoire de données
- Caractéristiques de réponse sélectionnables pour échanger une vitesse de pesée plus rapide contre une meilleure stabilité de l’affichage ou vice versa, sortie conforme aux GLP/GMP/GCP/ISO pour répondre aux exigences en matière de documentation
- Universal Flexi Coms (UFC) pour personnaliser le contenu et la mise en page de l’impression
- Mode de comptage brut / net / tare avec la fonction ACAI (Automatic Counting Exactitude Improvement)
- Fonction de mode pourcentage pour la pesée cible ou la vérification de la variation de l’échantillon
- Fonction de calcul statistique (SCF) pour faciliter l’analyse des mesures
- Fonctions de marche et d’arrêt automatiques sous la balance pour la pesée d’un matériau magnétique ainsi que pour la mesure de la densité
Spécification
Spécification
| Interface d’automatisation | RS-232 |
| Étalonnage | Interne |
| Certifications/Conformité | CE, UKCA, BPL / BPF |
| Type de connexion | RS-232 C (D-Sub 9P), USB-A, USB-B (mini B), Ethernet (TCP/IP), entrée de clé externe (2) |
| Capacité | 220 g |
| Type d’affichage | Écran tactile couleur |
| Précision affichage | 0,01 mg |
| Plage d’humidité | ≤85 % entre 5°C et 40°C |
| Comprend | Couvercle d'affichage, AC Adaptateur, 1,8 m USB Câble, pince à épiler pour poids d'étalonnage, microspatule |
| Langues | Anglais, français, allemand, italien, néerlandais, espagnol, portugais, russe, coréen, chinois, japonais |
| Afficher plus |