Learn More
Motic™ Microscope binoculaire numérique à LED BA210
Code produit 17143915
Modifier l'affichage
Click to view available options
Types d’objectifs:
Plan achromatique CCIS EC, DIN
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Types d’objectifs Conditionnement
17143915 Plan achromatique CCIS EC, DIN 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Code produit 17143915 Fournisseur Motic™ Code fournisseur 1100401200543
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2580.00€
    2169.00€ / 1 pièces
    Économisez 411.00€
    15% de réduction
Afficher toutes les promotions
Expédition estimée: 02-02-2027
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Microscope binoculaire pour le travail de base en sciences de la vie, biologie et médecine.
  • Les coupes, les traces et les échantillons transparents natifs sont affichés par des objectifs plan-achromatiques de haute qualité
  • Les étudiants et les techniciens de laboratoire profitent de la configuration pré-installée des optiques et de l’éclairage LED 3 W.
  • Prêt à utiliser
  • Une caméra intégrée de 3 mégapixels avec un capteur complet Motic Le logiciel Images 3.0 est prêt pour la documentation
  • Système de mise au point coaxiale grossière et fine avec ajustement de la tension
  • Précision de la mise au point : 2 μm
  • Course de mise au point : 20 mm
Spécification
Type de base Phase mécanique avec contrôle de phase coaxiale à basse position intégré et porte-échantillons (140 x 135 mm)
Type de condenseur Condenseur Abbe focalisable N.A. 1,25 avec fente pour les glissières pour contraste
Transfert de données USB 2.0
Description Butée limite supérieure préréglée mais réglable, capteur CMOS (1/2 po)
Type de conception Tête binoculaire, type Siedentopf, avec caméra numérique intégrée
Diaphragme Iris
Type d’affichage Mode d’affichage direct via USB (2 048 x 1 536 pixels) ; LED 3 W avec contrôle d’intensité
Eyepiece Widefield N-WF10X/20 mm avec réglage du dioptrique
Pouvoir grossissant 4X, 10X, 40X, 100XS (huile)
Types d’objectifs Plan achromatique CCIS EC, DIN
Résolution 3MP
Comprend Couvercle anti-poussière, cordon d’alimentation, clé Allen, huile d’immersion (5 ml), fusible de rechange, support de cordon, vis à oreilles, lame d’étalonnage, câble USB
Couvre-nez Quadruple inversée
Conception optique Système optique de correction des couleurs à l’infini (CCIS™)
Détails du bloc d’alimentation 100 à 240 V (CE)
Type de logiciel Motic Images Plus 3.0 pour Windows, OSX et Linux
Dimensions (L x l x H) 360 x 190 x 395 mm
Poids (métrique) 7,2 kg