Learn More
Motic™ Microscope optique trinoculaire BAE210E
Code produit 17157401
Modifier l'affichage
Click to view available options
Type de tête:
Trinoculaire
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Type de tête Conditionnement
17157401 Trinoculaire 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Code produit 17157401 Fournisseur Motic™ Code fournisseur 1100100403761
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1565.00€
    1316.00€ / 1 pièces
    Économisez 249.00€
    15% de réduction
Afficher toutes les promotions
Expédition estimée: 08-01-2027
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Utilisez ce microscope pour les environnements éducatifs et pédagogiques. Le microscope optique trinoculaire Motic™ BA210E est idéal pour une variété d’applications médicales et de sciences de la vie.
  • Correction de l’aberration sphérique exceptionnelle pour améliorer considérablement la planéité et la résolution des champs.
  • Fidélité des couleurs supérieure grâce aux nouvelles lentilles à revêtement multicouches.
  • Augmentation significative des distances de travail et du processus de fabrication sans plomb selon la norme RoHS.
  • L’ajout d’un nouveau concept de platine sans rack, le modèle ELITE, sans rack d’engrenage proéminent permet une utilisation plus pratique du mouvement x/y.
  • Grâce à ses nombreuses options d’éclairage, le nouveau modèle permet une interchangeabilité facile de son ampoule halogène 6 V / 30 W par des modules LED
  • Le système Motic Infinity Optics (CCIS™) permet un niveau de performance plus élevé en matière d’éducation et de formation.
  • Les méthodes de contraste comme le contraste de phase, la polarisation et le fond noir sont facilement exécutées à l’aide d’accessoires en option.
Spécification
Tension 100/240 V
Pouvoir grossissant 4X, 10X, 40XS, 100XS (huile)
Types d’objectifs Plan CCIS, EC
Couvre-nez Tourelle quadruple rotative inversée.
Alimentation électrique Alimentation universelle 100/240 V (CE)
Type de condenseur Condenseur Abbe focalisable N.A. 1,25 avec diaphragme à iris et fente
Type de produit Microscope optique trinoculaire
Type de tête Trinoculaire
Type d’éclairage Halogène avec contrôle d’intensité 6 V/30 W
Eyepiece Anneau oculaire haut N-WF 10x/20 mm avec ajustement dioptrique sur les deux oculaires