Learn More
Motic™ Microscope de polarisation binoculaire BA310POL
Code produit 15485262
Modifier l'affichage
Click to view available options
Modèle:
Microscope binoculaire à polarisation BA310POL
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Modèle unitSize
15485262 Microscope binoculaire à polarisation BA310POL 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Code produit 15485262 Fournisseur Motic™ Code fournisseur 1100100402242
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Utilisez ce microscope de polarisation pour les échantillons sous lumière transmis. Le microscope binoculaire Motic™ BA310POL est conçu pour l’examen d’échantillons biréfringents issus de la pétrographie et de la minéralogie et peut également être u
  • Tête binoculaire inclinée à 30° pour une visualisation confortable lorsqu’elle est en position assise
  • Réglage de la distance interpupillaire de 55 à 75 mm
  • Grand champ avec anneau oculaire haut, N-WF10X / 20 mm, ajustement dioptrique sur les deux oculaires, œilleton en caoutchouc (par paire), réticule sur un oculaire
  • Tube intermédiaire avec analyseur rotatif à 360° et lentille de Bertrand, focalisable
  • Filtre en coin en quartz, plaques complètes λ et de retard 1 / 4 λ
  • Tourelle quadruple inversée avec des butées à déclic pour des changements précis de grossissement, centrable individuellement avec une position de référence
  • Objectifs sans déformation plan EC CCIS, EC PL 4X / 0,10, 10X / 0,25, 40X / 0,65-Ressort 60X / 0,80-Ressort
  • Système coaxial de mise au point approximative et de précision avec un incrément minimum de 2 micromètres avec ajustement de la tension
  • Plage de déplacement vertical de 20 mm.
  • platine circulaire rotative à 360° avec un diamètre de 160 mm, position verrouillable
  • Condenseur amovible achromatique focalisable et centrable N.A. 0,90 / 0,13, sans déformation
  • Polariseur rotatif, fixé sur le portoir du condenseur
  • Ensemble de lentilles collectrices avec porte-filtre vissé
  • Éclairage Koehler halogène quartz 6 V / 30 W avec contrôle de l’intensité
Spécification
Type de condenseur Condenseur pivotant achromatique N.A. 0,90 / 0,13 (sans déformation) avec diaphragme à iris
Eyepiece Grand champ avec anneau oculaire haut, N-WF10X/20 mm, ajustement dioptrique sur les deux oculaires, œilleton en caoutchouc (par paire), réticule sur un oculaire
Type d’éclairage Halogène Koehler quartz avec contrôle d’intensité 6 V/30 W
Modèle Microscope binoculaire à polarisation BA310POL
Comprend Filtre en coin en quartz, plaques de retard λ et 1/4 λ ; platine mécanique de polarisation ; adaptateurs pour caméra à montage en C : 0,5X, 0,65X, 1X ; adaptateur photo, oculaire photo 2,5X, oculaire photo 4X.