Learn More
Motic™ Microscope BA310 LED
Code produit 15723725
Modifier l'affichage
Click to view available options
Type de produit:
Microscope binoculaire numérique à LED avec caméra
Microscope binoculaire à LED
Microscope trinoculaire LED
Conditionnement:
1 pièce
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Type de produit Conditionnement
15723725 Microscope trinoculaire LED 1 pièce
15725735 Microscope binoculaire numérique à LED avec caméra 1 pièce
15795725 Microscope binoculaire à LED 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 15723725 Fournisseur Motic™ Code fournisseur 1100100401512
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1912.09€
    1623.00€ / 1 pièces
    Économisez 289.09€
    15% de réduction
Afficher toutes les promotions
Expédition estimée: 21-12-2026
Microscope idéal pour les applications environnementales, alimentaires, de soins de santé (dentistes, vétérinaires), de recherche et d’enseignement (université, collège). Le microscope Motic™ BA310 LED peut être équipé d’accessoires pour le contrast
  • Tube binoculaire, type Siedentopf, 30° angle de vision, 360° rotatif, tube 360° pivotant
  • Oculaires grand champ pour lunettes N-WF10X/20 mm avec ajustement dioptrique sur les deux oculaires, œilletons compris
  • Tourelle quintuple, dirigée vers l’arrière
  • CCIS™ Objectifs plan achromatiques EC PL 4X, 10X, 40X (ressort), 100X (ressort / huile)
  • Entraînement coaxial grossier et fin, entraînement grossier réglable
  • Platine mécanique intégrée à entraînement coaxial (manipulation à droite)
  • NA focalisable 0,90 / 1,25 Abbe condenseur avec diaphragme à iris et fente coulissante
  • Éclairage LED réglable 3 W, selon Köhler
  • Alimentation 100-240 V, prise VDE (CE)
  • Huile d’immersion (5 ml), cordon d’alimentation, clé Allen, vis de fixation manuelle, housse de protection
Spécification
Type de condenseur Condenseur d’Abbe NA 0,90 / 1,25 focalisable avec diaphragme à iris et encoche pour glissière
Eyepiece Oculaire grand champ pour lunettes N-WF10X/20 mm avec ajustement dioptrique sur les deux oculaires, œilletons compris
Type de tête Trinoculaire Siedentopf, angle de vision de 30°, rotation à 360°, pivotement du tube à 360° (séparation du faisceau 100: 0/20 : 80)
Type d’éclairage LED
Pouvoir grossissant 4X, 10X, 40X (ressort), 100X (ressort / huile)
Types d’objectifs CCIS Plan Achromatique
Type de produit Microscope trinoculaire LED
Comprend Huile d’immersion (5 ml), cordon d’alimentation, clé Allen, vis de fixation manuelle, housse de protection
Couvre-nez Tourelle quintuple (5), dirigée vers l’arrière
Alimentation électrique 100-240 V, fiche VDE (CE)