Learn More
Motic™ Microscope trinoculaire BA310E
Code produit 13253769
Modifier l'affichage
Click to view available options
Pouvoir grossissant:
40X, 100X, 400X, 1000X
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Pouvoir grossissant Conditionnement
13253769 40X, 100X, 400X, 1000X 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 13253769 Fournisseur Motic™ Code fournisseur 1100100402443
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1922.80€
    1686.00€ / 1 pièces
    Économisez 236.80€
    12% de réduction
Afficher toutes les promotions
La configuration complète de Koehler offre un éclairage maximal même pour les échantillons les plus exigeants. Le microscope trinoculaire Motic™ BA310E peut être amélioré grâce à des méthodes de contraste supplémentaires telles que le contraste de phase, la polarisation et le fond noir et aux dispositifs de discussion / enseignement pour s’assurer que ce modèle offrira une fonctionnalité à long terme à tous les niveaux d’utilisateur.
  • tête trinoculaire inclinée à 30° avec des tubes d’oculaire pivotant à 360° pour une visualisation confortable en position assise
  • Réglage de la distance interpupillaire de 48 à 75 mm
  • Oculaires grand champ N-WF10X / 20 mm avec ajustement dioptrique sur les deux oculaires
  • Tourelle quadruple inversée avec butées des d'encliquetage pour des changements précis de grossissement
  • CCIS™ EC Plan 4X, 10X, 20X (en option), 40X, 60X (en option) et 100X-Oil
  • Système coaxial de mise au point approximative et de précision avec un incrément minimum de 2 micromètres avec ajustement de la tension
  • Plage de déplacement vertical de 25 mm.
  • Grande platine sans rack de 180 mm X 170 mm avec commandes coaxiales en position basse
  • Plage de déplacement 80 X 55 mm.
  • Condenseur Abbe focalisable et centrable N.A. 0,90 / 1,25 avec diaphragme à iris et fente pour coulisseau
  • Ensemble de lentilles collectrices avec porte-filtre vissé
  • Éclairage Koehler à halogène transmis intégré 6 V / 30 W ou éclairage Koehler à LED 3 W (6000K et 4500K)
Spécification
Type de condenseur Condenseur focalisable Abbe N.A. 0,90/1,25 avec diaphragme et fente d’iris
Eyepiece N-WF10X/20 mm
Type de tête Binoculaire Seidentopf, incliné à 30°, rotatif à 360°, pivotant à 360°
Type d’éclairage Halogène
Pouvoir grossissant 40X, 100X, 400X, 1000X
Modèle BA310E
Types d’objectifs CCIS Plan Achromatique
Type de produit Microscope vertical
Champ de vision 20 mm
À utiliser avec (application) Microscope biologique
Comprend Filtre bleu 45 mm, huile plongeante (5 ml), câble d’alimentation, clé hexagonale Allen, vis à pouce, couvercle anti-poussière en vinyle
Couvre-nez Quintuple inversé
Garantie 2 ans en pièces électriques, 5 ans en optique et mécanique
Dimensions (L x l x H) 400 x 220 x 400 mm
Alimentation électrique 100/240 V (CE)
Quantité 1 chacun