Learn More
Gibco™ Bac-to-Bac™ C-His TOPO™ Expression System
Description
L’expression du baculovirus Bac-to-Bac™ est une méthode efficace pour produire du baculovirus pour l’expression de protéines de haut niveau dans les cellules d’insectes. Elle repose sur la génération de virus recombinant par transposition spécifique au site dans l’E. coli plutôt que sur la recombinaison homologue dans les cellules d’insectes. Nouveau : vecteurs pFastBacTOPO™ !
Expression protéique fiable et rapide
Le système d’expression du Baculovirus Bac-to-Bac™ est plus rapide et plus facile que l’expression traditionnelle du baculovirus et maintient des niveaux élevés d’expression protéique. Le Bac-to-Bac™ repose sur la génération de baculovirus recombinant par transposition spécifique au site dans l’E. coli plutôt que sur une recombinaison homologue dans les cellules d’insectes. Le système d’expression du baculovirus Bac-to-Bac™ est très apprécié dans la littérature académique. Il fait l’objet d’environ 100 citations par an depuis 2000 !
Les systèmes traditionnels de baculovirus nécessitent la purification et l’amplification d’un surnageant viral initial à faible titre. Cela nécessite un dosage sur plaque chronophage. Cependant, le vecteur pFastBac™ de Bac-to-Bac™ se recombine avec le bacmide parent dans les cellules compétentes DH10Bac™ E. coli pour former un bacmide d’expression. Transfectez le bacmide dans des cellules d’insectes pour une production rapide d’un titre élevé de particules de baculovirus recombinant pur dans la toute première transfection. Vous économiserez des semaines de temps précieux. Collectez un stock de baculovirus P2 pur au jour 10 sans devoir recourir à un dosage fastidieux de plaques (voir figure 1)
Sélection facile à haute expression
La méthode pFastBac™ utilise le promoteur de polyédrine fort pour générer des niveaux élevés d’expression dans une variété de lignées cellulaires d’insectes telles que les cellules Sf9, Sf21 et High Five™.
Nouveaux ajouts :
Les vecteurs pFastBac de Bac-to-Bac™ sont désormais disponibles en tant que vecteurs pFastBacTOPO™. Les vecteurs pFastBacTOPO™ sont des vecteurs Blunt™ TOPO™ et sont fournis avec l’E. coli Mach1™-T1R pour un clonage facile et une propagation pFastBac ⁄ GOI. Les nouveaux vecteurs vous offrent les avantages suivants :
Amplifiez votre gène d’intérêt (GOI) avec une enzyme PCR de la plus haute fidélité, comme Accuprime™ Pfx SuperMix.
TOPO™ clone le produit PCR à extrémités franches dans le nouveau vecteur en seulement 5 minutes !
Visualisez les colonies 8 heures après le placage sur des plaques sélectives d’ampicilline, car les cellules d’E. coli Mach1™-T1R ont un temps de doublage plus rapide que d’autres souches de clonage standard.
Avec le kit de clonage ou d’expression C-His Bac-to-Bac™ TOPO™, vous pouvez produire une protéine fusion His C-terminal avec un site de clivage TEV à purifier avec des résines de chélation au nickel (système de purification Invitrogen ProBond™) et générer une protéine native à l’aide de la protéase populaire Invitrogen AcTEV™. C’est le seul vecteur Invitrogen qui contient un site de clivage TEV C-terminal !
Les nouveaux vecteurs associent la technologie de clonage TOPO™ aux caractéristiques d’expression de baculovirus Bac-to-Bac™ très appréciées pour faciliter le clonage et l’expression de protéines de haut niveau.
Les vecteurs pFastBacTOPO™ sont proposés sous forme de kits de clonage et d’expression.
Expression protéique fiable et rapide
Le système d’expression du Baculovirus Bac-to-Bac™ est plus rapide et plus facile que l’expression traditionnelle du baculovirus et maintient des niveaux élevés d’expression protéique. Le Bac-to-Bac™ repose sur la génération de baculovirus recombinant par transposition spécifique au site dans l’E. coli plutôt que sur une recombinaison homologue dans les cellules d’insectes. Le système d’expression du baculovirus Bac-to-Bac™ est très apprécié dans la littérature académique. Il fait l’objet d’environ 100 citations par an depuis 2000 !
Les systèmes traditionnels de baculovirus nécessitent la purification et l’amplification d’un surnageant viral initial à faible titre. Cela nécessite un dosage sur plaque chronophage. Cependant, le vecteur pFastBac™ de Bac-to-Bac™ se recombine avec le bacmide parent dans les cellules compétentes DH10Bac™ E. coli pour former un bacmide d’expression. Transfectez le bacmide dans des cellules d’insectes pour une production rapide d’un titre élevé de particules de baculovirus recombinant pur dans la toute première transfection. Vous économiserez des semaines de temps précieux. Collectez un stock de baculovirus P2 pur au jour 10 sans devoir recourir à un dosage fastidieux de plaques (voir figure 1)
Sélection facile à haute expression
La méthode pFastBac™ utilise le promoteur de polyédrine fort pour générer des niveaux élevés d’expression dans une variété de lignées cellulaires d’insectes telles que les cellules Sf9, Sf21 et High Five™.
Nouveaux ajouts :
Les vecteurs pFastBac de Bac-to-Bac™ sont désormais disponibles en tant que vecteurs pFastBacTOPO™. Les vecteurs pFastBacTOPO™ sont des vecteurs Blunt™ TOPO™ et sont fournis avec l’E. coli Mach1™-T1R pour un clonage facile et une propagation pFastBac ⁄ GOI. Les nouveaux vecteurs vous offrent les avantages suivants :
Les nouveaux vecteurs associent la technologie de clonage TOPO™ aux caractéristiques d’expression de baculovirus Bac-to-Bac™ très appréciées pour faciliter le clonage et l’expression de protéines de haut niveau.
Les vecteurs pFastBacTOPO™ sont proposés sous forme de kits de clonage et d’expression.
Spécification
Spécification
| Type | Système d’expression |
| Méthode de clonage | Blunt TOPO™ |
| Marqueur de protéine | Marqueur His (6x) |
| Quantité | 20 réactions |
| Contenu et stockage | Kit d’expression Bac-to-Bac C-His TOPO : • Kit de vecteur pour 20 réactions de clonage TOPO, conserver à -20°C –Vecteur pFastBac / CT-TOPO contenant le site de clivage TEV à extrémité carboxylique et marqueur His –plasmide de contrôle 1-Gus pFastBac (vecteur d’expression de contrôle) –Autres réactifs du kit : Tampon PCR 10X, mélange de dNTP, solution saline, eau stérile, matrice de PCR contrôle, amorce sens polyédrine, amorce antisens SV40 pA • E. coli chimiquement compétentes One Shot Mach1-T1R pour 20 réactions (20 x 50 µl), conserver à -80°C • E. coli compétentes MAX Efficiency DH10Bac pour 20 réactions (4 kits de 5 x 0,1 ml chacun), conserver à -80°C • Réactif de transfection ExpiFectamine Sf (1 ml), conserver à 4°C, ne pas congeler |
| Résistance aux antibiotiques des bactéries | Ampicilline (AmpR), gentamicine (GMR) |
| Format | Liquide |
| Mécanisme d’expression | Expression cellulaire |
| Système d’expression | Baculovirus |
| Gamme de produits | Bac-to-Bac, TOPO |
| Afficher plus |