Learn More
Gibco™ Bac-to-Bac™ HBM TOPO™ Secreted Expression System
Code produit 10778585
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
20 réactions
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
10778585 20 réactions 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10778585 Fournisseur Gibco™ Code fournisseur A11339
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    3710.00€
    2782.50€ / 20 réactions
    Économisez 927.50€
    25% de réduction
 Article restreint
Expédition estimée: 04-12-2026
Système d’expression secrétée Bac-to-Bac™ HBM TOPO™
L’expression du baculovirus Bac-to-Bac™ est une méthode efficace pour produire du baculovirus pour l’expression de protéines de haut niveau dans les cellules d’insectes. Elle repose sur la génération de virus recombinant par transposition spécifique au site dans l’E. coli (DH10Bac™) plutôt que sur la recombinaison homologue dans des cellules d’insectes. Le nouveau vecteur pFastBac™ HBM TOPO™ permet l’expression de protéines sécrétées car il possède le signal de sécrétion de la mélittine d’abeille (HBM). Le nouveau vecteur doit être fortement considéré pour l’expression des glycoprotéines. Les glycoprotéines ne peuvent pas être glycosylées en l’absence de tout signal de sécrétion. Contrairement aux glycoprotéines sécrétées par les cellules de mammifères, les glycoprotéines sécrétées par le baculovirus peuvent facilement être déglycosylées in vitro. C’est une caractéristique très importante pour cristalliser les protéines !
Le vecteur pFastBac™ HBM TOPO™ possède également une extrémité C-terminale His-Tag avec un signal de clivage TEV pour faciliter la purification des protéines de fusion histidine sur des résines chélatrices au nickel (Système de purification PROBOND™) et des protéines natives à l’aide de la protéase AcTev™.
Le vecteur utilise le promoteur de polyédrine puissant pour générer des niveaux élevés d’expression dans diverses lignées cellulaires d’insectes, telles que les cellules Sf9, Sf9 Mimic™, Sf21 et les cellules High Five™ dans les milieux Sf-900 II & Sf-900™ III de Gibco.
Les systèmes traditionnels de baculovirus nécessitent la purification et l’amplification d’un surnageant viral initial à faible titre. Cela nécessite un dosage sur plaque chronophage. Cependant, les vecteurs pFastBac™ de Bac-to-Bac™ se recombinent avec le bacmide parent dans les cellules compétentes E. coli DH10Bac™ pour former un bacmide d’expression. Transfectez le bacmide dans des cellules d’insectes pour une production rapide d’un titre élevé de particules de baculovirus recombinant pur dans la toute première transfection. Vous économiserez des semaines de temps précieux. Collectez un stock pur de baculovirus P2 le jour 10 sans la nécessité d’un dosage fastidieux des plaques.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Type Système d’expression sécrétée
Méthode de clonage Blunt TOPO™
Marqueur de protéine Tag His (6x)
Quantité 20 réactions
Contenu et stockage Bac-to-Bac HBM TOPO Secreted Expression System:
• Vector kit for 20 TOPO cloning reactions, store at -20°C
   –pFastBac/HBM-TOPO Vector containing C-terminal TEV cleavage site and His-tag
   –pFastBac 1-Gus control plasmid (control expression vector)
   –Other kit reagents: 10X PCR, dNTP mix, Salt solution, sterile water, control PCR template, polyhedrin forward primer, SV40 pA reverse primer
• One Shot Mach1-T1R Chemically Competent E. coli for 20 reactions (20 x 50 μL), store at -80°C
• MAX Efficiency DH10Bac Competent E. coli for 20 reactions (4 kits with 5 x 0.1 mL each), store at -80°C
• ExpiFectamine Sf Transfection Reagent (1 mL), store at 4°C, do not freeze
Agent de sélection (eucaryotique) Néant
Mécanisme d’expression Expression cellulaire
Système d’expression Baculovirus
Gamme de produits Bac-to-Bac, TOPO
Accélérateur Polyédrine