Learn More
Gibco™ Bac-to-Bac™ N-His TOPO™ Expression System
Code produit 10105564
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
20 réactions
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
10105564 20 réactions 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10105564 Fournisseur Gibco™ Code fournisseur A11101
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    4190.00€
    3142.50€ / 20 réactions
    Économisez 1047.50€
    25% de réduction
 Article restreint
Expédition estimée: 27-11-2026
Système d’expression TOPO™ N-His Bac-to-Bac™
L’expression du baculovirus Bac-to-Bac™ est une méthode efficace pour produire du baculovirus pour l’expression de protéines de haut niveau dans les cellules d’insectes. Elle repose sur la génération de virus recombinant par transposition spécifique au site dans l’E. coli plutôt que sur la recombinaison homologue dans les cellules d’insectes. Nouveau : vecteurs pFastBacTOPO™ !
Expression fiable et rapide des protéines
Le système d’expression du baculovirus Bac-to-Bac™ est plus rapide et plus facile que l’expression traditionnelle du baculovirus. De plus, il maintient des niveaux élevés d’expression des protéines. Le Bac-to-Bac™ repose sur la génération de baculovirus recombinant par transposition spécifique au site dans l’E. coli plutôt que sur la recombinaison homologue dans les cellules d’insectes. Le système d’expression du baculovirus Bac-to-Bac™ est très apprécié dans la littérature académique. Il fait l’objet d’environ 100 citations par an depuis 2000 !
Les systèmes traditionnels de baculovirus nécessitent la purification et l’amplification d’un surnageant viral initial à faible titre. Cela nécessite un dosage sur plaque chronophage. Cependant, le vecteur pFastBac™ de Bac-to-Bac™ se recombine avec le bacmide parent dans les cellules compétentes E. coli DH10Bac™ pour former un bacmide d’expression. Transfectez le bacmide dans des cellules d’insectes pour une production rapide d’un titre élevé de particules de baculovirus recombinant pur dans la toute première transfection. Vous économiserez des semaines de temps précieux. Collectez un stock pur de baculovirus P2 le jour 10 sans la nécessité d’un dosage fastidieux de plaques (voir la Figure 1)
Sélection facile à haute expression
pFastBac™ utilise le promoteur de polyédrine fort pour générer des niveaux élevés d’expression dans diverses lignées cellulaires d’insectes comme les cellules Sf9, Sf21 et High Five™.
Nouveaux ajouts :
Les vecteurs pFastBac de Bac-to-Bac™ sont désormais disponibles en tant que vecteurs pFastBacTOPO™. Les vecteurs pFastBacTOPO™ sont des vecteurs TOPO™ Blunt™ et sont fournis avec l’E. coli Mach1™-T1R pour un clonage facile et une propagation pFastBac ⁄ GOI rapide. Les nouveaux vecteurs vous offrent les avantages suivants :
  • Amplifiez votre gène d’intérêt (GOI) avec une enzyme PCR de la plus haute fidélité, comme Accuprime™ Pfx SuperMix.
  • Réalisez le clonage TOPO™ du produit PCR à extrémités franches dans le nouveau vecteur en seulement 5 minutes !
  • Visualisez les colonies 8 heures après le placage sur des plaques sélectives d’ampicilline, car les cellules d’E. coli Mach1™-T1R ont un temps de doublage plus rapide que d’autres souches de clonage standard.
  • Avec le kit de clonage ou d’expression Bac-to-Bac™ N-His TOPO™, vous pouvez produire une protéine de fusion d’extrémité N-terminale avec un site de clivage TEV pour purifier avec de la résine chélatrice au nickel (système de purification Invitrogen PROBOND™) et générer une protéine native à l’aide de la protéase Invitrogen populaire AcTEV™.
    Les nouveaux vecteurs associent la technologie de clonage TOPO™ aux caractéristiques d’expression de baculovirus Bac-to-Bac hautement considérées pour faciliter le clonage et l’expression de protéines de haut niveau.
    Les vecteurs pFastBacTOPO™ sont proposés sous forme de kits de clonage et d’expression.
  • TRUSTED_SUSTAINABILITY
    Spécification
    Type Système d’expression
    Méthode de clonage Blunt TOPO™
    Marqueur de protéine “Tag” His (6x)
    Quantité 20 réactions
    Contenu et stockage Bac-to-Bac N-His TOPO Expression Kit:
    • Vector kit for 20 TOPO cloning reactions, store at -20°C
       –pFastBac/NT-TOPO vector containing N-terminal His-tag and TEV cleavage site
       –pFastBac 1-Gus control plasmid (control expression vector)
       –Other kit reagents: 10X PCR, dNTP mix, Salt solution, sterile water, control PCR template, polyhedrin forward primer, SV40 pA reverse primer
    • One Shot Mach1-T1R Chemically Competent E. coli for 20 reactions (20 x 50 μL), store at -80°C
    • MAX Efficiency DH10Bac Competent E. coli for 20 reactions (4 kits with 5 x 0.1 mL each), store at -80°C
    • ExpiFectamine Sf Transfection Reagent (1 mL), store at 4°C, do not freeze
    Résistance aux antibiotiques des bactéries Ampicilline (AmpR), gentamicine (GMR)
    Format Liquide
    Mécanisme d’expression Expression cellulaire
    Système d’expression Baculovirus
    Gamme de produits Bac-to-Bac, TOPO
    Accélérateur Polyédrine