Learn More
Baccatine III, 95 %, ACROS Organics™
Code produit 10367421 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Change view
Click to view available options
Quantité:
5 mg
Conditionnement:
5mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
10367421 5 mg 5mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10367421 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 329380050
Demander un format en vrac ou personnalisé
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Spécification
Nom chimique ou matériau Baccatine III
Note relative au nom 95%
CAS 27548-93-2
Point de fusion 229.0°C to 234.0°C
Couleur Blanc
Spectre IR Authentic
Plage de pourcentage du dosage 95%
Formule moléculaire C31H38O11
Indice de réfraction 1.5455 to 1.5475
Numéro MDL MFCD00153921
Quantité 5 mg
Informations sur la solubilité Solubility in water: insoluble in water. Other solubilities: soluble in dmso,ethanol
Clé InChI OVMSOCFBDVBLFW-VHLOTGQHSA-N
SMILES CC(=O)O[C@@H]1C2=C(C)[C@@H](O)C[C@@](O)([C@@H](OC(=O)C3=CC=CC=C3)[C@@H]3[C@@]4(CO[C@@H]4C[C@H](O)[C@@]3(C)C1=O)OC(C)=O)C2(C)C
Nom IUPAC (1S,2S,3R,4S,7R,9S,10S,12R,15S)-4,12-bis(acetyloxy)-1,9,15-trihydroxy-10,14,17,17-tétraméthyle-11-oxo-6-oxatétracyclo[11.3.1.0³,¹⁰.0⁴,⁷]heptadéc-13-en-2-yl benzoate
Poids moléculaire (g/mol) 586.63
CID PubChem 71816153
Poids de la formule 586.6
Pourcentage de pureté 95%
Forme physique Solide