Learn More
Hartmann Bacillol™ Zéro mouchoir
Code produit 30048900
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité d’emballage:
Flow-Pack, 100 mouchoirs
Flow-Pack, 80 XL Tissues
Dimensions (L x l):
20 x 17 cm (7,9 x 6,7 po)
20 x 30 cm (7,9 x 11,8 po)
Dimensions:
XL
Étalon
Conditionnement:
6 pièces
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité d’emballage Dimensions (L x l) Dimensions Conditionnement
30048900 Flow-Pack, 100 mouchoirs 20 x 17 cm (7,9 x 6,7 po) Étalon 6 pièces
30058117 Flow-Pack, 80 XL Tissues 20 x 30 cm (7,9 x 11,8 po) XL 6 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 30048900 Fournisseur Hartmann Code fournisseur 981935
 Article restreint
Expédition estimée: 02-12-2026
Lingettes nettoyantes et désinfectantes à base d'acides organiques, Bacillol™ Les mouchoirs Zero sont très efficaces et doux pour les matériaux.
  • Lingettes désinfectantes prêtes à l'emploi, fabriquées à partir de matériaux 100 % sans plastique.
  • Virucide en 2 minutes
  • Sans alcool, sans composés d'ammonium quaternaire, sans peroxydes, sans parfums et sans colorants.
  • >98,5 % d'ingrédients d'origine biologique
  • Formulation brevetée - complexe d'acides organiques
  • Aucun étiquetage de substances dangereuses
  • Très bonne compatibilité des matériaux
  • Lingettes non tissées durables et de haute qualité
  • Testé par BPR
  • Excellente humidification visible des surfaces
  • Peut être utilisé sans gants
  • bonnes propriétés de nettoyage
  • Système de pliage pratique pour un retrait sûr et facile des lingettes individuelles de l'emballage refermable.
Spécification
Type de produit Lingette désinfectante
Longueur (impériale) 7,9 in
Longueur (métrique) 20 cm
Largeur (impériale) 6,7 in
Largeur (métrique) 17 cm
Matériau Tissu non tissé
Autoclavable Non autoclavable
Jetable Usage unique
Dimensions (L x l) 20 x 17 cm (7,9 x 6,7 po)
À utiliser avec (application) Nettoyage et désinfection
Quantité d’emballage Flow-Pack, 100 mouchoirs
Épaisseur 1-ply
Dimensions Étalon