Learn More
Novacyt - Microgen Bioproducts Identification de bacilles
Code produit 17323221 Tous les produits Novacyt Group Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Nbre de réactions:
12 par bandelette de test
Type:
Bandelette de test
Conditionnement:
20 tests
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Nbre de réactions Type Conditionnement
17323221 12 par bandelette de test Bandelette de test 20 tests
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 17323221 Fournisseur Novacyt - Microgen Bioproducts Code fournisseur MID66
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
Identification de bacilles Microgen Bioproducts. Pour l’identification d’espèces de bacilles mésophiles isolées des matières alimentaires et de l’environnement.
  • L’identification de bacilles Microgen Bioproducts a été développée pour l’identification d’espèces de bacilles mésophiles et de genres associés isolés de denrées alimentaires, d’ingrédients alimentaires et de boissons, que ce soit en tant qu’organismes d’altération alimentaire ou d’intoxication alimentaire.
Spécification
Certifications/Conformité ISO13485 ISO9001
Contenu et stockage 2°C à 8°C
Marquage CE Oui
Clia Complexity CLIA non dérogatoire
Substances à analyser détectables arabinose, cellobiose, inositol, mannitol, mannose, raffinose, rhamnose, salicine, sorbitol, sucrose, tréhalose, xylose, adonitol, galactose, M-D-mannopyranoside, M-D-glucopyranoside, inuline, mélézitose, indole, nitrate, arginine, citrate, voges proskauer
Format 20 flacons de 3 ml, 20 bandelettes de test
Type d’échantillon Isolat bactérien
Sensibilité 0,98
Type Bandelette de test
À utiliser avec (application) Un système d’identification pour les espèces de bacilles mésophiles et les genres provenant de sources alimentaires et cliniques
Comprend 20 bandelettes de test
Nbre de réactions 12 par bandelette de test
Groupe d’organismes Monera
Type d’emballage Carton avec sachets et plateau de maintien de bande
Quantité 20 flacons de 3 ml, 20 bandelettes de test
Espèces Espèces de bacilles mésophiles et de genres provenant de sources alimentaires et cliniques
Spécificité 0,98
Classe d’organisme cible Bactéries
Heure du test Lire après 24 heures et 48 heures d’incubation