Learn More
Thermo Scientific™ Disques de bacitracine
Code produit 11943112
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
50 disques/cartouche
Conditionnement:
250 pièces
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11943112 50 disques/cartouche 250 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 11943112 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur DD0002B
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    201.39€
    159.67€ / 250 pièces
    Économisez 41.72€
    20% de réduction
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Différenciez les streptocoques du groupe A de Lancefield des autres streptocoques bêta-hémolytiques à l’aide de ces disques de diagnostic.
Différenciez les streptocoques du groupe A de Lancefield des autres streptocoques bêta-hémolytiques à l’aide des disques de bacitracine Thermo Scientific™ Oxoid™. Les disques de bacitracine aident à gagner beaucoup de temps, de main-d’œuvre et de matériaux lorsqu’ils sont utilisés comme test de sélection avant le regroupement sérologique. Les streptocoques du groupe A sont plus sensibles à la bacitracine que les colorations bêta-hémolytiques d’autres groupes1, ce qui permet d’utiliser la bacitracine comme agent de diagnostic rapide pour l’identification présumée des streptocoques du groupe A.
Les streptocoques du groupe A de Lancefield (GAS) sont principalement composés de Streptococcus pyogenes, mais les S. dysgalactiae peuvent également faire partie des streptocoques du groupe A. S. pyogenes est une espèce bêta-haemolytique de bactérie Gram positif qui est responsable d’un large éventail d’infections invasives et non invasives.  S. pyogenes est la cause bactérienne la plus courante de la pharyngite aiguë, responsable de 15 à 30 % des cas chez les enfants et 5 à 10 % des cas chez les adultes.2 
Utilisez les disques de bacitracine comme technique de screening simple et pratique pour la microbiologie clinique de routine.
  • Différenciation rapide des streptocoques du groupe A de Lancefield à partir d’autres streptocoques bêta-hémolytiques.
  • Permet d’économiser du temps, de la main-d’œuvre et des matériaux lorsqu’ils sont utilisés comme test de dépistage avant le regroupement sérologique.
  • Simple et facile à utiliser
Maxted1  démontre que les  streptocoques  du groupe A étaient plus sensibles à la bacitracine que les souches bêta-hémolytiques d’autres groupes, et que la bacitracine pourrait donc être utilisée comme agent de diagnostic rapide pour les  streptocoques du groupe A.  Il a constaté que seulement 1,7 %2,386 des souches sensibles à la bacitracine n’appartenaient pas du groupe A, et que seulement 2,5 %851 des souches résistantes étaient du groupe A. Levinson Frank3  qui ont employé des disques en papier imprégné pour le même usage, ont observé que 93,2 % des 866 streptoccoques bêta-haemolytiques sensibles appartenaient au groupe A. Streamer et al.4  ont comparé les techniques du disque de bacitracine, des anticorps fluorescents et de précipitation Lancefield pour l’identification des  streptocoques  du groupe A.La technique du disque de bacitracine a été considérée comme la plus simple et la plus pratique pour le laboratoire clinique de routine.
L’utilisation de tests de sensibilité à la bacitracine n’est pas limitée à la différenciation des streptocoques bêta-hémolytiques. Guthof5  a déterminé que la sensibilité à l’optochine, à la bacitracine et à la furacine est un test utile pour distinguer  Aerococcus viridans  et  Streptococcus milleri des entérocoques and mitis streptococci.
Les produits ne sont pas tous disponibles dans tous les pays. Veuillez nous contacter.
Les produits Remel™ et Oxoid™ font désormais partie intégrante de la marque Thermo Scientific
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Contenu et stockage -20°C à +8°C
Description Disques de bacitracine
Substances à analyser détectables Streptocoques du groupe A de Lancefield
Format Disk, Cartouche
Type Disque de bacitracine
Type d’emballage 5 carton/boîte
Quantité 50 disques/cartouche