Learn More
Bacitracin Zinc (>80%), TRC
Code produit 30132539
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
50 mg
100 mg
250 mg
Conditionnement:
100mg
250mg
50mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30132539 250 mg 250mg
17970615 50 mg 50mg
17943425 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 30132539 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCB106505250MG
 Article restreint
Expédition estimée: 10-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 1405-89-6
Synonyme Bacitracin zinc∣Baciferm (8CI)∣Albac∣Bacifarmin∣Bacifarmin-zinc∣Baciferm PB∣Noptracin∣ST 56∣Zinc-bacitracin∣Bacitracin Zinc∣GR 31385A
Spécification
Format Neat
Poids moléculaire 1472.06
Type de produit API
Quantité 250 mg
Conditions d’expédition Room Temperature