Learn More
Bacitracin Zinc, MedChemExpress
Description
Bacitracin Zinc (Zinc bacitracin) is a dephosphorylation of the C55-isoprenyl pyrophosphate interference for inhibition of cleavage of Tyr from Met-enkephalin with IC50 of 10 μM.
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Bacitracin Zinc |
| Forme physique | Solid |
| CAS | 1405-89-6 |
| Couleur | Off-White |
| Quantité | 100 mg |
| Notes de qualité de la pureté | Research |
| Formule moléculaire | C66H101N17O16SZn |
| À utiliser avec (application) | COVID-19-immunoregulation |
| Synonyme | Zinc bacitracin |
| Informations sur la solubilité | 1M HCl : 50 mg/mL (33.65 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : 1 mg/mL (0.67 mM; Need ultrasonic) ∣DMSO : < 1 mg/mL (insoluble or slightly soluble) |
| Afficher plus |