Learn More
Thermo Scientific Chemicals Bacitracine, sel de zinc, pouvoir min. 60 unités/mg
Code produit 10259163 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10259163 1 g Flacon en verre 1g
10348310 5 g Flacon en verre 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10259163 Fournisseur Thermo Scientific Chemicals Code fournisseur 226110010
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    37.90€
    30.65€ / 1g
    Économisez 7.25€
    19% de réduction
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 1405-89-6
Numéro MDL MFCD16661228
Synonyme Zinc bacitracin
Spécification
Nom chimique ou matériau Bacitracin, zinc salt
Type Bacitracin Zinc Salt
Note relative au nom potency min. 60 Units/mg
Forme physique Poudre cristalline fine
pH 6 to 7.5 (as described by Eur. Pharm.)
Point de fusion 250.0°C
Spectre IR Authentique
Perte à la dessiccation 5% max. (1 g, 60°C) (P2O5) (not exceeding 0.1 kPa for 3 hrs.)
Conditionnement Flacon en verre
Couleur Beige ou gris-jaune à blanc
Concentration ≥60 I.U./mg (potency, on dried subst.)
Quantité 1 g
Merck Index 15, 929
Informations sur la solubilité Solubility in water: 5.1g/L (28°C). Other solubilities: 6.55g/L methanol - 2.0g/L ethanol (28°C), 0.16g/L isopropanol- 1.3g/L ethyl acetate (28°C), 0.01g/L chloroform
Pourcentage de pureté 60 I.U./mg min. (potency, on dried subst.)