Learn More
CPC™ Adaptateur de corps dos à dos
Code produit 17425103
Change view
Click to view available options
Pression maximale:
60 psi, 4,1 bar
Conditionnement:
25 pièces
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Pression maximale unitSize
17425103 60 psi, 4,1 bar 25 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 17425103 Fournisseur CPC™ Code fournisseur MPC17X1739
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Adaptateur de corps MPC x adaptateur de corps dos à dos MPX
  • De qualité médicale
  • Sans vanne
  • Fini naturel
Spécification
Certifications/Conformité USP Classe VI, ADCF
Matériau PSU
Température min. de fonctionnement (impériale) -40°F
Méthode de stérilisation Gamma, autoclave
Couleur Ambré
Pression maximale 60 psi, 4,1 bar
Max. Operating Temperature (English) 300°F
Max. Operating Temperature (Metric) 149 °C