Description
- La plaque de fond à 384 puits est utilisée pour maintenir votre instrument de PCR en temps réel avec un bloc de 384 puits.
- L’étalonnage de fond doit être effectué au moins tous les six mois.
- Veuillez consulter le guide d’utilisation de votre instrument pour tout savoir sur son utilisation.
Spécification
Spécification
| Contenu et stockage | Conserver à ‑20°C ± 5°C. |
| Conditionnement | 1 plaque à 384 puits |
| Type de produit | Plaque de fond |
| À utiliser avec (équipement) | Système ViiA™ 7 Dx, QuantStudio™ Dx |
| Nbre de puits | 384 |
| Quantité | 1 plaque à 384 puits |