Description
- La plaque de fond à 96 puits est utilisée pour maintenir votre instrument de PCR en temps réel avec un bloc standard de 96 puits.
- L’étalonnage de fond doit être effectué au moins tous les six mois.
Spécification
Spécification
| Contenu et stockage | Conserver à ‑20°C ± 5°C. |
| Conditionnement | 1 plaque à 96 puits |
| Type de produit | Plaque de fond |
| À utiliser avec (équipement) | Système ViiA™ 7 Dx, QuantStudio™ Dx |
| Nbre de puits | 96 |
| Quantité | 1 plaque à 96 puits |