Learn More
Cole-Parmer™ Kit de test de coliforme
Code produit 11737947 Tous les produits Cole-Parmer Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1Chaque
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11737947 1Chaque 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 11737947 Fournisseur Cole-Parmer™ Code fournisseur 9956100
Promotions de fin d'année sur le matériel
Utilisez le code promo 28000
Afficher toutes les promotions
Expédition estimée: 04-01-2027
Le kit de test permet de détecter la contamination bactérienne par les coliformes
  • Versez simplement l’échantillon dans le sachet, agitez pour dissoudre la tablette déchlorante, versez dans les cinq tubes en verre et stockez les tubes à température ambiante
  • Le changement de couleur et la formation de petites bulles donne
Spécification
Comprend Sachet d’échantillonnage d’eau stérile avec comprimé déchlorant, cinq tubes en verre de 10 ml et cinq comprimés de test de coliformes.
Quantité 1Chaque
Type Kit de test de coliforme