Description
Used extensively as a gelling agent in the preparation of bacteriological culture media. Its main attributes are superior transparency, very reliable reproducibility and absence of inhibitors capable of hindering optimal development of microorganisms. Extraneous matter reduced to a minimum.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
- Transparence supérieure
- Reproductibilité fiable
- Absence d‘inhibiteurs capables d‘entraver le développement optimal des micro-organismes
- Matières étrangères réduites au minimum
- Format : Poudre de couleur blanche à crème clair
- N° CAS : 9002-18-0
- Numéro MDL : MFCD00081288
Specifications
Specifications
| Couleur | Couleur blanche à crème clair |
| Forme | Poudre |
| Qualité | Ultrapure |
| Type de milieu | Bacteriological Agar |
| Type de produit | Gélose bactériologique |
| À utiliser avec (application) | Utilisé comme agent gélifiant dans la préparation des milieux de culture bactériologique. |
| Type d’emballage | Bouteille en plastique |
| Quantité | 1 lb |