Läs mer
Kartell™ Étaleur en forme de L
Produktkod. 10768484
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Quantité:
5 pièces
Förpackningsstorlek:
400 pièces
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Quantité Förpackningsstorlek
10768484 5 pièces 400 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 10768484 Leverantör Kartell™ Leverantörsnummer 0264800
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    474.00€
    451.20€ / 400 pièces
    Économisez 22.80€
    4% de réduction
En stock
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
L’étaleur en L Kartell™ est idéal pour déverser des liquides sur les plaques de culture de gélose et est doté d’un angle à 100° pour une utilisation plus simple.
  • Jetable
  • Étaleurs en PS stériles pour bactériologie avec angle spéciale à 100° pour une utilisation plus facile
  • Particulièrement pratique pour déverser des liquides à travers les plaques de culture de gélose
Specifikationer
Certifications/Conformité CE/IVD
Couleur Blanc
Quantité 5 pièces
Forme En L
Matériau Polystyrène
Produkttitel
Välj ett problem
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.