Learn More
Cole-Parmer™ Stérilisateur IR Bacti-Cinerator IV
Code produit 10180730 Tous les produits Cole-Parmer Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Temps de stérilisation:
5 à 7 s
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Temps de stérilisation Conditionnement
10180730 5 à 7 s 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Code produit 10180730 Fournisseur Cole-Parmer™ Code fournisseur 0185024
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Stérilisation des articles en incinérant les matières organiques par chaleur IR. Le stérilisateur IR Cole-Parmer™ Bacti-Cinerator IV ne nécessite que 5 à 7 secondes pour réaliser une stérilisation optimale à 1500°F.
  • Utilisation de la chaleur IR pour incinérer les matières organiques à l’intérieur de l’entonnoir en céramique
  • Stérilisation sûre et pratique des boucles et des aiguilles en platine
  • Prévention des éclaboussures infectieuses et des contaminations croisées
  • Le procédé de stérilisation ne prend que 5 à 7 secondes à une température de stérilisation optimale de 1500°F
  • L’utilisation de l’unité est compatible avec les chambres anaérobiques
  • Ce produit n’est ni approuvé, ni prévu pour une utilisation dans le cadre d’applications médicales, cliniques, chirurgicales ou d’autres applications orientées patient
Spécification
Type de produit Incinérateur bactérien/Stérilisateur infrarouge
Température (impériale) 1500°F
Fréquence 50/60 Hz
Temps de stérilisation 5 à 7 s
Méthode de stérilisation Chaleur infrarouge
Tension 220 VAC
Título del producto
Seleccione un problema
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.