Learn More
Fisherbrand™ Bacti-Loop Microstérilisateur avec bouchon EU
Código de producto. 31781853 Tienda Fisherbrand Traceable Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Température (impériale):
1500 °F
Tamaño de la unidad:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Température (impériale) Tamaño de la unidad
31781853 1500 °F 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 31781853
Promotions de fin d'année sur le matériel
Utilisez le code promo 28000
Ver todas las promociones
 Article restreint
Expédition estimée: 14-12-2026
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Assure une stérilisation sans flamme des anneaux inoculants, des petits outils et des bouches tubulaires sans éclaboussures ni contamination croisée.
  • Stérilisation complète des anneaux, aiguilles et bouches tubulaires
  • Sûr, pratique et sans éclaboussures
  • Sans flamme, sans danger pour une utilisation dans des chambres et hottes anaérobies
  • Stérilisation en 5 à 7 secondes
  • Idéal pour les laboratoires de recherche
  • Le mode veille prolonge la durée de vie du noyau de chauffage
Specifications
Profondeur (métrique) de la chambre 153 mm
Diamètre (impériale) de la chambre 0,55 in
Profondeur (impériale) de la chambre 15,24 cm
Diamètre (métrique) de la chambre 14 mm
Longueur (impériale) 15,24 cm
Longueur (métrique) 153 mm
Type de produit Stérilisateur à anneau et aiguille inoculants
Température (impériale) 1500 °F
max. (métrique) 815 ° C
Tension 230 V